1.10007
Nitrite Test Strips, colorimetric
2-80 mg/L (NO₂⁻), MQuant®
Synonym(e):
Chemische Nitrit-Teststreifen
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Nitrit-Test, colorimetric, 2-80 mg/L (NO2-), MQuant®
Beschreibung
semi-quantitative
Qualitätsniveau
Produktlinie
MQuant®
spezifische(r) Analyt(en)
nitrite
Eignung der Reaktion
reaction type: Griess reaction
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Messbereich
2-80 mg/L (NO2-)
Nachweisverfahren
colorimetric
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Methode: kolorimetrisch mit Teststreifen, 2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 mg/l (NO2-), MQuant®
Nitrit ist ein Indikator für Verschmutzung. Deshalb gibt es interessante Anwendungsmöglichkeiten bei der Analyse von Trinkwasser, Abwasser, Brauchwasser und Aquariumwasser. Der Nachweis von Nitrit in Fleischprodukten, Beizlösungen, Sole und tiefgefrorenem Spinat ist in der Lebensmittelanalyse besonders wichtig. Auf den MQuant®-Nitrit-Teststreifen reagieren Nitritionen mit einem aromatischen Amin zu einem Diazoniumsalz, das wiederum mit N-(1-Naphthyl)ethylendiamin zu einem rotvioletten Azofarbstoff reagiert. Die Nitritkonzentration wird durch Sichtvergleich der Reaktionszone des Teststreifens mit den Feldern einer Farbskala semiquantitativ gemessen. Die Teststreifen sind ideal für die wirtschaftliche und schnelle Voruntersuchung einer Probe, um die Nitritkonzentration und einen möglichen Verdünnungsfaktor zu bestimmen, bevor eine quantitative Methode wie der Reflectoquant®- oder Spectroquant®-Nitrittest angewandt wird.
Design für Nachhaltigkeitsvorteile:
Wir setzen uns für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein und suchen ständig nach Möglichkeiten, um die Produkte in unserem Portfolio zu verbessern. Kürzlich haben wir untersucht, wie wir die Umweltauswirkungen der Produktreihe der MQuant®-Teststreifen minimieren können, ohne die Produktleistung zu beeinträchtigen.
Dieses Produkt hat von folgenden Änderungen profitiert:
- Verringerung der Teststreifenbreite
- Recyceltes Aluminiumröhrchen
- Digitale Bedienanleitung
Erfahren Sie mehr über die Initiative: Kleine Veränderungen an Teststreifen mit großer Auswirkung auf die Umwelt.
Anwendung
- Clinical and laboratory features of urinary tract infections in young infants: Discusses diagnostic challenges and characteristics of urinary tract infections in infants, stressing the importance of accurate detection to guide treatment (Lo et al., 2018).
- Differentiating Kawasaki disease from urinary tract infection in febrile children with pyuria and C-reactive protein elevation: Focuses on differential diagnosis in pediatric care, which can influence the choice of nitrite tests for accurate and timely diagnosis (Han and Lee, 2018).
- Early features of Kawasaki disease with pyuria in febrile infants younger than 6 months: Addresses the overlap of urinary symptoms in Kawasaki disease, underscoring the utility of nitrite tests in complex cases (Yoon et al., 2018).
- Current practice on the management of pre-operative urine dipstick results in women undergoing gynaecological surgery in Wales: Reviews procedures related to pre-surgical care in gynaecology, indicating broader applications of nitrite testing in hospital protocols (Walker et al., 2019).
Verlinkung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2