Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Nitrit-Test, colorimetric, 0.1-10 mg/L (NO2-), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
nitrite
Quality Segment
measuring range
0.1-10 mg/L (NO2-)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Methode: kolorimetrisch mit Farbscheibenkomparator 0,1 – 0,2 – 0,4 – 0,6 – 1,0 – 1,8 – 3,0 – 6,0 – 10 mg/l NO MQuant®
Nitrit kommt natürlich im Boden sowie in Wasser und Lebensmitteln vor. Die regelmäßige Prüfung der Nitritkonzentration ist für viele Anwendungen unerlässlich. Mit dem MQuant®-Nitrittest (vormals MColortest®) können Nitrite in Trink- und Grundwasser sowie in Prozess-, Ab- oder Aquarienwasser engmaschig überwacht werden. Der Test kann für Folgendes verwendet werden:
Methode
In saurer Lösung reagieren Nitritionen mit Sulfanilsäure, um ein Diazoniumsalz zu bilden, das wiederum mit N-(1-Naphthyl)ethylendiamindichlorid reagiert, um einen rotvioletten Azofarbstoff zu bilden. Die Nitritkonzentration kann durch Sichtvergleich der Farbe der Messlösung mit den Feldern der Farbskala auf der Farbscheibe semiquantitativ gemessen werden. Der Test beurteilt die Farbreaktion auf der Grundlage der Durchlichtmethode. So können selbst trübe und gefärbte Wasserproben ohne weitere Aufbereitung analysiert werden.
Die Farbscheibe besteht aus sehr langlebigem, lichtbeständigem Kunststoff und eignet sich daher für industrielle Bereiche und nasse Umgebungen.
- Grundwasser und Oberflächenwasser, Meerwasser
- Trinkwasser und Mineralwasser
- Wasser aus der Aquakultur
- Kessel- und Kesselspeisewasser
- Abwasser und Galvanisierungswasser
- Lebensmittel nach einer geeigneten Vorbehandlung der Probe
- Böden nach einer geeigneten Vorbehandlung der Probe
Methode
In saurer Lösung reagieren Nitritionen mit Sulfanilsäure, um ein Diazoniumsalz zu bilden, das wiederum mit N-(1-Naphthyl)ethylendiamindichlorid reagiert, um einen rotvioletten Azofarbstoff zu bilden. Die Nitritkonzentration kann durch Sichtvergleich der Farbe der Messlösung mit den Feldern der Farbskala auf der Farbscheibe semiquantitativ gemessen werden. Der Test beurteilt die Farbreaktion auf der Grundlage der Durchlichtmethode. So können selbst trübe und gefärbte Wasserproben ohne weitere Aufbereitung analysiert werden.
Die Farbscheibe besteht aus sehr langlebigem, lichtbeständigem Kunststoff und eignet sich daher für industrielle Bereiche und nasse Umgebungen.
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrit-Test
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2