Fortfahren mit
1.13306
Bactident Coagulase
For the detection of the enzyme coagulase developed by Staphylococcus aureus
Synonym(e):
Test auf Staphylococcus aureus, Test auf Koagulase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
6 x 3 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 149,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116130
Material:
tube
Packaging:
pack of 6 vials with 3 mL volume
Suitability:
Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp. (spp.)
Feature:
ready-to-use
€ 149,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
tube
form
solid
feature
ready-to-use
packaging
pack of 6 vials with 3 mL volume
manufacturer/tradename
Bactident
storage condition
(Store dry and tightly closed)
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
color
beige
application(s)
food and beverages
storage temp.
2-8°C
suitability
Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp. (spp.)
General description
Das Bactident Coagulase-Reagens ermöglicht den zuverlässigen Nachweis des Enzyms Koagulase von Staphylococcus aureus. Koagulase ist ein Enzym, das Plasma koagulieren kann. Staphylococcus aureus bildet zwei Typen von Koagulasen; (i) die freie Koagulase ist ein extrazelluläres Enzym und (ii) die gebundene Koagulase ist auf der Oberfläche der Zellwand lokalisiert. Mit dem Röhrchentest können beide Enzyme nachgewiesen werden, wohingegen der Objektträgertest nur die gebundene Koagulase erkennt.
Application
Eine Übernacht-Bouillonkultur von Staphylococcus aureus wird mit rehydriertem EDTA-Kaninchenplasma inkubiert, das in Bactident Coagulase enthalten ist. Der Koagulasetest ist positiv, wenn mehr als drei Viertel des Röhrcheninhalts ein zusammenhängendes Gerinnsel bilden.
Analysis Note
Coagulase
– Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034):
+
– Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036):-
– Negativkontrolle:-
Legal Information
BACTIDENT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.13303742261.13301
material
tube
material
-
material
-
material
-
manufacturer/tradename
Bactident
manufacturer/tradename
Bactident
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Bactident
suitability
Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp. (spp.)
suitability
Citrobacter spp., Escherichia coli, Proteus spp.
suitability
Staphylococcus spp.
suitability
Aeromonas spp., Bacillus spp., Salmonella spp.
packaging
pack of 6 vials with 3 mL volume
packaging
-
packaging
-
packaging
pkg of 50 strips
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
feature
-
feature
ready-to-use
form
solid
form
-
form
powder
form
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2