Fortfahren mit
1.13301
Bactident Aminopeptidase
suitable for detection, pkg of 50 strips
Synonym(e):
Test auf L-Alanin-Aminopeptidase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 strips
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116130
€ 61,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
Quality Segment
feature
ready-to-use
packaging
pkg of 50 strips
manufacturer/tradename
Bactident
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
application(s)
detection, environmental
food and beverages
storage temp.
2-8°C
suitability
Aeromonas spp., Bacillus spp., Salmonella spp.
General description
BACTIDENT Aminopeptidase-Teststreifen sind diagnostische Teststreifen, die in der Mikrobiologie zum Nachweis der Aktivität von Aminopeptidase-Enzymen in Bakterienstämmen verwendet werden. Aminopeptidasen sind eine Gruppe von Enzymen, die Aminosäuren vom Aminoterminus von Polypeptiden und Proteinen abspalten. Die Teststreifen enthalten L-Alanin-4-nitroanilid als Substrat, das in Gegenwart des Enzyms Alanin-Aminotransferase in 4-Nitroanilin und die Aminosäure L-Alanin gespalten wird. Das L-Alanin-Aminopeptidase-Enzym befindet sich in der Zellhülle von Bakterien. Die Entwicklung einer klaren, gelben Farbe von 4-Nitroanilin weist auf das Vorhandensein des Enzyms hin.
Application
BACTIDENT Aminopeptidase-Teststreifen sind nützlich für Keimzahlbelastungstests (Bioburden-Tests) in der Industrie. Der Aminopeptidasetest ist ein verlässliches Verfahren zur Bestimmung des Gram-Verhaltens und der Differenzierung von grampositiven und gramnegativen Bakterien. Diese Teststreifen werden für den Nachweis von L-Alanin-Aminopeptidase-produzierenden Mikroorganismen verwendet. Der Test ist besonders hilfreich für die Identifizierung von Enterobacteriaceae und bei der Unterscheidung zwischen Arten von klinisch wichtigen Bakterien wie Streptococcus und Enterococcus.
Analysis Note
Farbwechsel zu gelb
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031):
+
- Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063): +
- Proteus rettgeri ATCC 29944: +
- Yersinia enterocolitica ATCC 9610 (WDCM 00038): +
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001): -
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): -
- Enterococcus faecalis ATCC 11700: -
Other Notes
Ersetzt: 1.13301.0002
Legal Information
BACTIDENT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.001811.133031.13306
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
suitability
Aeromonas spp., Salmonella spp., Bacillus spp.
suitability
selective and differential for
suitability
Citrobacter spp., Escherichia coli, Proteus spp.
suitability
Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp. (spp.)
sterility
sterile
sterility
-
sterility
-
sterility
-
application(s)
detection, environmental
food and beverages
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
detection, environmental
food and beverages
application(s)
food and beverages
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
Bactident
manufacturer/tradename
Bactident
manufacturer/tradename
Bactident
manufacturer/tradename
Bactident
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13