Fortfahren mit
1.12588
Fluorocult® Laurylsulfat-Bouillon + MUG
FluoroCult®, according to ISO 11866, FDA-BAM, GB 478936, granular, for coliforms, pkg of 500 g
Synonym(e):
Coliform-Selektivagar, Fluorocult® Laurylsulfat-Bouillon, LST-MUG Medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 584,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
FluoroCult®
Agency:
FDA-BAM, GB 478936, according to ISO 11866
Ph:
6.6-7.0 (25 °C, 36.5 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
Enterobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., coliforms
Application(s):
food and beverages
microbiology
€ 584,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
FDA-BAM, GB 478936, according to ISO 11866
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
FluoroCult®
storage condition
protect from light (Keep tightly closed and dry)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
beige
pH
6.6-7.0 (25 °C, 36.5 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
36.5 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Enterobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., coliforms
General description
Fluorocult® Laurylsulfat-Bouillon + MUG (gem. ISO 11866 und FDA-BAM) wird zur Untersuchung von Escherichia coli in Lebensmitteln, Milch und Milchprodukten verwendet. Das Laurylsulfat hemmt das Wachstum unerwünschter mikrobieller Begleitflora. Die Anwesenheit von E. coli wird durch Fluoreszenz unter einer Lampe mit langwelligen UV-Strahlen nachgewiesen. Eine positive Indolreaktion und Gasbildung durch die Fermentation von Lactose bestätigen die Ergebnisse.
Application
Fluorocult® Laurylsulfat-Bouillon + MUG ist geeignet für die Untersuchung von E. coli in Lebensmitteln, Milch und Milchprodukten.
Features and Benefits
  • Fluorocult® fluorogene Nährmedien ermöglichen schnelle und zuverlässige Tests von Kulturen
  • Leistungsstarke Alternativen zu konventionellen mikrobiologischen Methoden für einen schnellen und sensitiven Nachweis von Bakterien
  • Bietet hochwertige granulierte Nährmedien
  • Sie sind sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen,
  • Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
  • Anwenderfreundlich: Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen
  • Hohe Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
  • Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich bis gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 6,6 - 7,0
Wachstumsprüfung in Übereinstimmung mit der aktuellen Ausgabe von DIN EN ISO 11133.
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM00202)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): ≥ 1E+04
Inokulum auf Referenzmedium (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): ≥ 1E+04
Wachstum (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): gut bis sehr gut
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gut bis sehr gut
Wachstum (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM00202)): gut bis sehr gut
Wachstum (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): gut bis sehr gut
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): vollständige bis partielle Hemmung
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): vollständige bis partielle Hemmung
Gas (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Gas (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Gas (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM 00202)): +
Gas (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): +
Gas (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): -
Gas (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): -
Fluoreszenz (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Fluoreszenz (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Fluoreszenz (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM 00202)): +
Fluoreszenz (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): -
Fluoreszenz (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): -
Fluoreszenz (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): +
Indolbildung (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Indolbildung (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Indolbildung (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM 00202)): +
Indolbildung (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): -
Indolbildung (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): -
Indolbildung (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): -
Inkubation: 24 ± 2 bis 48 ± 2 Stunden bei 30 ± 1°C, aerob
Legal Information
FLUOROCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
073481.0544317349
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
suitability
Enterobacter spp., Klebsiella spp., Escherichia coli, coliforms
suitability
selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for coliforms
suitability
heterotrophic bacteria (Universal media)
suitability
selective for Enterobacter spp., selective for Escherichia coli, selective for Salmonella spp., selective for coliforms
form
granular
form
powder
form
granular
form
powder
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
manufacturer/tradename
FluoroCult®
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
agency
FDA-BAM, according to ISO 11866, GB 4789.36-2016
agency
-
agency
APHA, USDA-FSIS, according to FDA-BAM
agency
according to ISO 4831:2006, according to ISO 7251:2005
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
Global Trade Item Number
SKUGTIN
112588050004022536144139