Merck
1.05443
GranuCult® Nährbouillon
GranuCult® prime, according to FDA-BAM, APHA, USDA-FSIS, granular, for heterotrophic bacteria, pack of 500 g
Synonym(e):
Nährbouillon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
APHA, USDA-FSIS, according to FDA-BAM
Ph:
7.0 (37 °C, 8 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
heterotrophic bacteria (Universal media)
Application(s):
food and beverages
pharmaceutical
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
APHA, USDA-FSIS, according to FDA-BAM
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0 (37 °C, 8 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
8 g/L
bulk density
470 kg/m3
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
heterotrophic bacteria (Universal media)
General description
GranuCult® Prime Nährbouillon ist ein Allzweck-Flüssigmedium für die Isolierung und Kultivierung von weniger anspruchsvollen Mikroorganismen. Es besteht aus Pepton aus Fleisch, Fleischextrakt, Hefeextrakt und Natriumchlorid. Diese bieten zusammen den Basis-Nährstoffbedarf für die Kultivierung von nicht-anspruchsvollen Mikroorganismen. Das Medium kann durch die Zugabe von Medienzusätzen wie zum Beispiel Blut angereichert werden.
Application
GranuCult® Nährbouillon wurde als ein Basismedium entwickelt, um das Wachstum von anspruchsvollen und nicht anspruchsvollen Mikroben in Testproben zu unterstützen. Es ist ein geeignetes Nährmedium für das Anlegen von Subkulturen oder um inaktive Stämme wieder zu aktivieren.
Features and Benefits
  • Sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen, dies führt zu einem sichereren Arbeitsumfeld
  • Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
  • Praktisch, Trennung der Komponenten und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen
  • Hohe Reproduzierbarkeit zwischen den Chargen
  • Verlängerte Haltbarkeit bis zu fünf Jahre
  • Große Anzahl von Teststämmen über die regulatorischen Anforderungen hinaus
  • Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich bis gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 6,6–7,0
Wachstumsprüfung in Übereinstimmung mit der aktuellen Ausgabe von DIN EN ISO 11133.
Inokulum auf Referenzmedium (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Streptococcus pyogenes ATCC 12344): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Listeria monocytogenes ATCC 19118): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≤ 100
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): befriedigend bis sehr gut
Wachstum (Streptococcus pyogenes ATCC 12344): befriedigend bis sehr gut
Wachstum (Listeria monocytogenes ATCC 19118): befriedigend bis sehr gut
Wachstum (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): befriedigend bis sehr gut
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): befriedigend bis sehr gut
Wachstum (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): befriedigend bis sehr gut
Wachstum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): befriedigend bis sehr gut
Inkubation: 24 ± 2 Stunden bei 37 ± 1 °C, aerob
Referenzmedium: Trypton-Soja-Agar
Other Notes
Ersetzt: 1.05443
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GranuCult® Nährbouillon