Fortfahren mit
1.12201
Indium(III) oxide
99.5+
Synonym(e):
Indium(III) oxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
In2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.63
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-193-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
mp
2000 °C
density
7.18 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[In+3].[In+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2In.3O/q2*+3;3*-2
InChI key
PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity: passes test
Assay (by loss on ignition): ≥ 99.5 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.109821.122201.12276
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
mp
2000 °C
mp
2315 °C
mp
2315 °C
mp
2272 °C
density
7.18 g/cm3 at 20 °C
density
6.51 g/cm3 at 20 °C
density
6.51 g/cm3 at 20 °C
density
7.24 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indium(III) oxide
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
  1. Hi, what is the particle size, pore size, and surface area of In2O3 ?
    1 answer
    1. The particle size, pore size, or surface area has not been determined for this product.