Fortfahren mit
1.10982
Lanthan(III)-Oxid
for atomic absorption spectroscopy
Synonym(e):
Lanthan(III)-Oxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
La2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.81
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-200-5
NACRES:
NB.21
MDL number:
€ 116,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
potency
>9968 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
2315 °C
density
6.51 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1300 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[La+3].[La+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2La.3O/q2*+3;3*-2
InChI key
MRELNEQAGSRDBK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Palladium (0) nanoparticles distributed on lanthanum (III) oxide as an effective catalyst for the methanolysis of hydrazine-borane to produce hydrogen.: Die Studie präsentiert einen neuartigen Katalysator, der Pd(0)-Nanopartikel mit La(III)-oxid kombiniert, zur effizienten Wasserstoffproduktion durch Methanolyse von Hydrazinboran (Ruzgar et al., 2024).
  • Influence of Lanthanum Precursor on the Activity of Nickel Catalysts in the Mixed-Methane Reforming Process.: In dieser Arbeit wird untersucht, wie sich verschiedene Lanthan-Vorstufen auf die Leistung von Nickelkatalysatoren bei der gemischten Methan-Reformierung auswirken, wobei die Rolle von La(III)-oxiden in katalytischen Prozessen hervorgehoben wird (Zakrzewski et al., 2023).
Analysis Note
Gehalt (komplexometrisch, auf geglühte Substanz): ≥ 99,5 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,002 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005
Cu (Kupfer): ≤ 0,0003 %
Fe (Eisen): ≤ 0,002
Li (Lithium): ≤ 0,0001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,0003 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
634271203556199923
description
for atomic absorption spectroscopy
description
nanopowder, <100 nm particle size (TEM), 99% trace metals basis
description
99.999% trace metals basis
description
99.99% trace metals basis
potency
>9968 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
bulk density
1300 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
mp
2315 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
6.51 g/cm3 at 20 °C
density
6.51 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.51 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.51 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lanthan(III)-Oxid
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)