Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 55,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Nd2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.48
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-214-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
2272 °C
density
7.24 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1200 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Nd+3].[Nd+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Nd.3O/q2*+3;3*-2
InChI key
PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Identity (ICP-OES): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 99+ | description EMPLURA® | description for atomic absorption spectroscopy | description 99.9% trace metals basis |
| form solid | form - | form - | form powder |
| density 7.24 g/cm3 at 20 °C | density 8.93 g/cm3 at 20 °C | density 6.51 g/cm3 at 20 °C | density 7.24 g/mL at 20 °C (lit.) |
| mp 2272 °C | mp 820 °C | mp 2315 °C | mp - |
| potency >5000 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency 5000 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency >9968 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - |
| storage temp. no temp limit | storage temp. 2-30°C | storage temp. no temp limit | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neodymium(III) oxide
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?