Fortfahren mit
1.11972
GranuCult® Tryptose-Sulfit-Cycloserin-Agar (Basis)
GranuCult® prime, according to ISO 15213, ISO 14189, AOAC®, APHA, FDA-BAM, granular, for Clostridium spp., pkg of 500 g
Synonym(e):
TSC-Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 294,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
AOAC®, APHA, FDA-BAM, ISO 14189, according to ISO 15213
Ph:
7.4-7.8 (25 °C in H2O)
Form:
granular
Suitability:
Clostridium spp.
Application(s):
food and beverages
microbiology
€ 294,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
AOAC®, APHA, FDA-BAM, ISO 14189, according to ISO 15213
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.4-7.8 (25 °C in H2O)
solubility
42 g/L
bulk density
660 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
for use with Clostridium perfringens selective supplement (1.00888)
storage temp.
15-25°C
suitability
Clostridium spp.
General description
GranuCult® Tryptose-Sulfit-Cycloserin-Agar (Basis) ist für die Isolierung und Differenzierung von Clostridium perfringens vorgesehen. Die hervorragende Nährbasis bietet optimale Bedingungen für die Entstehung von Clostridia. Schwefelwasserstoff erzeugende Kolonien sind durch eine Schwärzung charakterisiert, die auf eine Reaktion mit Sulfit und Eisensalz zurückzuführen ist. Cycloserin hemmt die begleitende Bakterienflora, was dazu führen kann, dass die entstehenden Kolonien kleiner ausfallen. Es reduziert auch die Diffusion und dadurch die störende Schwärzung um die Kolonien von Clostridium perfringens. TSC-Agar mit MUP enthält ein fluorogenes Substrat für die alkalische und saure Phosphatase sowie Cycloserin-4-methylumbelliferylphosphat (MUP). Die saure Phosphatase ist ein hoher spezifischer Indikator für Clostridium perfringens. Sie spaltet das fluorogene Substrat MUP und bildet 4-Methylumbelliferon, das anhand seiner Fluoreszenz in langwelligem UV-Licht identifiziert werden kann. Somit kann eine begründete Annahme für das Vorhandensein von Clostridium perfringens erreicht werden.
Application
GranuCult® Tryptose-Sulfit-Cycloserin-Agar (Basis) ist für die Isolierung und Differenzierung von Clostridium perfringens aus Nahrungs- und Futtermitteln, Wasser und anderen Substanzen vorgesehen. TSC-Agar mit MUP kann unter Verwendung eines Clostridium perfringens Selektiv-Supplements (1.00888) zubereitet werden, um die saure Phosphatase durch ihre Fluoreszenz unter UV-Licht nachzuweisen.
Legal Information
AOAC is a registered trademark of AOAC International
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.038531.039151.05287
agency
AOAC®, FDA-BAM, according to ISO 15213, APHA, ISO 14189
agency
ISO 6579
agency
AOAC®, EP, FDA-BAM, USP
agency
APHA, ISO 19250, ISO 6579
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
suitability
Clostridium spp.
suitability
selective and differential for Salmonella Shigella
suitability
Citrobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Salmonella spp., Shigella spp., coliforms, enterobacteriaceae
suitability
Salmonella spp.
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbe id | utilization test: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
granular
form
powder
form
granular
form
granular
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Vasileios Tsiouris et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(5) (2020-05-10)
Whey is a highly nutritious byproduct of the cheese industry that can be used effectively in the animal feed industry. However, the use of whey in poultry diets is limited by its high lactose and mineral contents. The objective of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
111972050004022536137773