Fortfahren mit
1.05287
GranuCult® XLD (Xylose Lysine Deoxycholate) Agar
GranuCult® prime, according to ISO 6579, ISO 19250, APHA, USDA-FSIS, granular, for Salmonella spp., pkg of 500 g
Synonym(e):
XLD-Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 250,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
APHA, ISO 19250, USDA-FSIS, according to ISO 6579
Ph:
7.2-7.6 (25 °C, 55 g/L in H2O)
Form:
granular
Suitability:
Salmonella spp.
Application(s):
food and beverages
microbiology
€ 250,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
APHA, ISO 19250, USDA-FSIS, according to ISO 6579
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.2-7.6 (25 °C, 55 g/L in H2O)
solubility
55 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Salmonella spp.
General description
GranuCult® Xylose Lysin Desoxycholat Agar ist für die Isolierung und Differenzierung von pathogenen Enterobacteriaceae, insbesondere von Shigella- und Salmonellen-Arten, bestimmt. Der Abbau von Xylose, Laktose und Saccharose zu Säure bewirkt, dass sich Phenolrot in die Farbe Gelb ändert. Die Produktion von Schwefelwasserstoff wird durch Thiosulfat und Eisen(III)-Salz angezeigt, die in den Kolonien in Form eines Niederschlags aus schwarzem Eisensulfid reagieren. Bakterien, die Lysin zu Cadaverin decarboxylieren, sind daran zu erkennen, dass sie aufgrund eines pH-Anstiegs eine violette Färbung um die Kolonien herum aufweisen. Diese Reaktionen können gleichzeitig oder nacheinander ablaufen, was dazu führt, dass der pH-Indikator verschiedene Farbtöne aufweist oder bei längerer Inkubation seine Farbe von Gelb in Rot ändert. Das Kulturmedium ist mäßig selektiv. Daher wird das Wachstum unerwünschter Organismen unterdrückt. Gleichzeitig können aber ausgesuchte Bakterien versuchsweise gruppiert werden, indem das Endergebnis der Kohlenhydrat-Dissimilation, der Lysin-Decarboxylierung und der Bildung von Schwefelwasserstoff, was zu schwarzen Kolonien führt, abgelesen wird. Agar ist das Verfestigungsmittel.
Application
GranuCult® Xylose Lysin-Desoxycholat Agar eignet sich für die Isolierung und Differenzierung von pathogenen Enterobacteriaceae, insbesondere von Shigella- und Salmonellen-Arten aus Lebens- und Futtermitteln, Wasser und anderen Materialien.
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar bis leicht opaleszierend
Aussehen (Farbe): rot
pH-Wert (25 °C): 7,2 - 7,6
Wachstumsprüfung in Übereinstimmung mit der aktuellen Ausgabe von DIN EN ISO 11133.
Inokulum auf Referenzmedium (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)):
Inokulum auf Referenzmedium (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)):
Koloniezahl (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)):
Koloniezahl (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)):
Wiederfindung auf Testmedium (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≥ 50 %
Wiederfindung auf Testmedium (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): ≥ 50 %
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): Wachstum oder partielle Hemmung
Wachstum (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): Wachstum oder partielle Hemmung
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): vollständige Hemmung
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): vollständige Hemmung
Kolonien (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): Kolonien mit schwarzem Zentrum
Kolonien (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): Kolonien mit schwarzem Zentrum
Kolonien (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): Gelbe Kolonien
Kolonien (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): Gelbe Kolonien
Inkubation: 24 ± 3 Stunden bei 37 ± 1 °C
Eine Wiederfindung von 50 % entspricht einem Produktivitätswert von 0,5.
Die angegebenen Koloniezahlen ergeben sich aus der Summe einer Dreifach-Bestimmung.
Referenzmedium: CASO-Agar
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.460731.467511.46751
form
granular
form
solid
form
solid
form
solid
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
microbiology
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
industrial qc
microbiology
application(s)
food and beverages
industrial qc
microbiology
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
Heimplate
manufacturer/tradename
ReadyPlate
manufacturer/tradename
ReadyPlate
agency
APHA, ISO 6579, ISO 19250
agency
EP 2.6.12, USP 61
agency
APHA, ISO 19250, ISO 6579
agency
APHA, ISO 19250, ISO 6579
suitability
Salmonella spp.
suitability
Salmonella spp. (spp.), Shigella spp.
suitability
Salmonella spp.
suitability
Salmonella spp.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1