Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 x 500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 225,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
transition temp
flash point 47 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Eine Packung färbt bis zu 250 Präparate. Weitere Informationen können der Gebrauchsanweisung im Kit entnommen werden.
Application
Analysis Note
Gramnegative Mikroorganismen: pink bis rot
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level 400 |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD - | IVD for in vitro diagnostic use |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. 15-25°C |
| density 0.99 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density 0.79 g/cm3 at 20 °C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1118850001 | 04022536137070 |