Wichtige Dokumente
77730
Gram-Färbekit
for microscopy, used for differentiation of bacteria on the basis of their gram nature.
Synonym(e):
Bakterienfärbekit nach Gram
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for microscopy
Qualitätsniveau
Agentur
according to GB 4789.30-2016
Produktlinie
BioChemika
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Anwendung(en)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
Eignung
bacteria
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Komponenten
94448 Grams-Kristallviolett-Lösung
90107 Grams-Iod-Lösung
75482 Grams Entfärbelösung
94635 Grams Safranin-Lösung
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
68.0 °F
Flammpunkt (°C)
20 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Vibrios are motile, curved or comma-shaped bacilli and have a single polar flagella with sheet proteins. They are often found in open water, freshwater and saltwater.
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Protokolle
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.