Fortfahren mit
1.01603
Gram-Färbung modifiziert
(phenol-free) staining kit for Gram staining method on bacteriological smears
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 set
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 268,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41116130
€ 268,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
does not contain
phenol
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
Gram staining: suitable
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Das Gram-Color modifizierte (phenolfreie) Färbungskit für die Gram-Färbungsmethode auf bakteriologischen Ausstrichen wird für die humanmedizinische Zelldiagnostik verwendet und dient dem Zweck der bakteriologischen Untersuchung von Probenmaterial menschlichen Ursprungs aus Ausstrichen von Körperflüssigkeiten. Gram-Color modifiziert ist ein Färbung Kit, dass für die modifizierte Gram-Färbung verwendet wird. Die Gram-Color modifizierten Lösungen sind derart modifiziert und entwickelt, dass die Färbung auf dem Färbungsständer durchgeführt werden kann. In der Bakteriologie ermöglicht die Gram-Färbung eine schnelle Differenzierung von Bakterien in grampositiv und gramnegativ. Die Murein-Struktur der Bakterienwand ist die Basis der Farbaffinität. Im ersten Schritt werden die Bakterien mit Kristallviolett, einem Anilinfarbstoff, gefärbt. Nach der Behandlung mit Iodlösung (Lugolsche Lösung) bildet sich ein Farbstoff-Iod-Komplex. Während des Entfärbungsschritts bleibt dieser Komplex in der mehrschichtigen Murein-Struktur der Zellwand von grampositiven Bakterien zurück – sie erscheinen blauviolett. Gramnegative Bakterien haben dagegen eine Zellwand, die aus einer einschichtigen Murein-Struktur besteht und setzen den Farbstoff mit der Entfärbungslösung entsprechend wieder frei. Gramnegative Bakterien werden mit Fuchsin-Lösung gegengefärbt und erscheinen dann rot.
Das Kit reicht für bis zu 65-70 Anwendungen. Dieses Produkt ist als IVD registriert und weist eine CE-Kennzeichnung auf. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Analysis Note
Eignung für die Mikroskopie: entspricht
grampositive Mikroorganismen: dunkelblau
gramnegative Mikroorganismen: rot
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.11885777301.00497
technique(s)
Gram staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
for in vitro diagnostic use
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
400
does not contain
phenol
does not contain
-
does not contain
-
does not contain
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
14.0 °F
flash_point_c
-10 °C