Fortfahren mit
1.11587
Potassium hydroxide solution
c(KOH) = 0.1 mol/l (0.1 N) in methanol, ready-to-use volumetric solution for titration for non-aqueous media, Titripur®
Synonym(e):
KOH-Lösung in Methanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,70
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 77,40
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352305
NACRES:
NA.21
€ 73,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kaliumhydroxidlösung in Methanol, c(KOH) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®
Quality Segment
product line
Titripur®
form
liquid
autoignition temp.
455 °C (Methanol)
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol()
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
13.5 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 7 °C
density
0.80 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
  • Snap-on Adaptor for Microtiter Plates to Enable Continuous-Flow Microfluidic Screening and Harvesting of Crystalline Materials: Diese Studie präsentiert einen innovativen Ansatz für mikrofluidisches Screening und Harvesting unter Verwendung eines Snap-on-Adapters für Mikrotiterplatten, der die Kristallisationsprozesse in der Forschung und Entwicklung in pharmazeutischen und materialwissenschaftlichen Anwendungen verbessert (Coliaie et al., 2023).
  • A Novel Sample Preparation Method Using Rapid Nonheated Saponification Method for the Determination of Cholesterol in Emulsified Foods: Erläutert wird eine neuartige Technik mit Kaliumhydroxid in Methanol zur schnellen Vorbereitung von Proben für die Bestimmung des Cholesteringehalts in Lebensmitteln, die für Umwelttests und die Lebensmittelsicherheit von Vorteil ist (Jeong et al., 2012).
  • Extended Release of Bevacizumab by Thermosensitive Biodegradable and Biocompatible Hydrogel: Die Forschungsarbeit konzentriert sich auf ein biologisch abbaubares Hydrogel für die verlängerte Freisetzung von Arzneimitteln, wobei Kaliumhydroxid in Methanol eine Rolle bei der Herstellung des Hydrogels spielt, was sich für pharmazeutische Anwendungen als entscheidend erweist (Wang et al., 2012).
  • Spectrophotometric and Fluorimetric Determination of Diazepam, Bromazepam, and Clonazepam in Pharmaceutical and Urine Samples: In dieser Studie wird Kaliumhydroxid in Methanol für die verbesserte spektrophotometrische und fluorimetrische Analyse von Benzodiazepinen in klinischen und forensischen Testszenarien verwendet (Salem et al., 2004).
Features and Benefits
Akkreditierung:
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter: www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Packaging
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
Flüssigkeit bilden
Stoffmengenkonzentration 0,0995–0,1005 mol/L
Messunsicherheit ± 0,0003 mol/L
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird mittels volumetrischer Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist rückführbar auf ein Primärstandard-Referenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 84 Kaliumhydrogenphthalat) anhand des volumetrischen Standards Kaliumhydrogenphthalat (Bestell-Nr. 1.02400), ein zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, das im akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 gemessen wird. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Kompensation für Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Other Notes
Ersetzt: PX1498A-6; PX1498A-3
Legal Information
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.093511.117871.09114
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
transition temp
flash point 7 °C
transition temp
flash point 7 °C
transition temp
flash point 7 °C
transition temp
flash point 12 °C (ethanol)
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol()
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol()
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
expl. lim.
3.5-15.0 % (v/v) ethanol()
density
0.80 g/cm3 at 20 °C
density
0.84 g/cm3 at 20 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumhydroxidlösung in Methanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
44.6 °F
flash_point_c
7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
111587100004027269029487
111587100304054839999758
Questions
  1. how much water is in this titrant?
    1 answer
    1. The water content is not determined in this product.