Fortfahren mit
1.09114
Potassium hydroxide solution
c(KOH) = 0.5 mol/l (0.5 N), in ethanol, reag. Ph. Eur., ready-to-use volumetric solution for titration in non-aqueous media, Titripur®
Synonym(e):
Kaliumhydroxid-Ethanollösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352305
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kalilauge in Ethanol, c(KOH) = 0.5 mol/l (0.5 N), Titripur®, reag. Ph. Eur.
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
vapor pressure
59 hPa ( 20 °C)
product line
Titripur®
form
liquid
autoignition temp.
425 °C (ethanol)
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
expl. lim.
3.5-15.0 % (v/v) ethanol()
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.5 M
technique(s)
titration: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
bp
78.3 °C/1013 hPa (ethanol)
mp
-114.5 °C (ethanol)
transition temp
flash point 12 °C (ethanol)
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
  • Voltammetrische Bestimmung: Kaliumhydroxidlösung in Ethanol wird bei der voltammetrischen Bestimmung von Antioxidantien in verschiedenen Matrizen verwendet. Eine aktuelle Studie demonstrierte ihre Anwendung bei der voltammetrischen Bestimmung des Antioxidans 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol (T501) in Transformatoröl unter Verwendung einer Graphitelektrode. Diese Methode verbessert die Empfindlichkeit und Genauigkeit der Antioxidanzienerkennung, was für die Gewährleistung der Stabilität und Leistung von Ölen und anderen Industrieflüssigkeiten von entscheidender Bedeutung ist (Zhou et al., Analytical Letters, 2021).
Features and Benefits
Akkreditierung:
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Packaging
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
Flüssigkeit bilden
Stoffmengenkonzentration 0,4975–0,5025 mol/L
Messunsicherheit ± 0,0015 mol/L
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird mittels volumetrischer Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist auf einen Primärstandard (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 350 Benzoesäure), mittels des volumetrischen Standards Benzoesäure (Artikelnummer 1.02401) rückführbar, ein zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, das von unserem akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, nach DIN EN ISO/IEC 17025 analysiert wurde. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Legal Information
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.091151.093511.11587
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
bp
78.3 °C/1013 hPa (ethanol)
bp
-
bp
-
bp
-
vapor pressure
59 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
agency
reag. Ph. Eur.
agency
reag. USP
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kalilauge in Ethanol
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F - closed cup - (ethanol)
flash_point_c
12 °C - closed cup - (ethanol)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the water content in the product? Are there any denaturants and stabilizers present in the product?
    1 answer
    1. The product is a Potassium Hydroxide solution in 3.5-15.0% (v/v) ethanol. No preservatives, stabilizers, or water have been added. For the exact ethanol concentration, please refer to the sample Certificate of Analysis.
      Helpful?
  4. Is the ethanol used in the potassium hydroxide solution 1091141000 free from aldehydes?
    1 answer
    1. The Potassium hydroxide solution 1.09114 is free from aldehydes. Absolute ethanol is used to prepare this solution, and no desaturated ethanol is used.
      Helpful?
  5. What is the water content in the product? Are there any denaturant and stabilizers present in the product?
    1 answer
    1. This product is a Potassium Hydroxide solution in 3.5-15.0 % (v/v) ethanol. No preservatives, stabilizers, or water have been added. Please see the sample Certificate of Analysis to see the exact ethanol concentration: blob:https://www.sigmaaldrich.com/03875e06-e937-4b16-82a0-7d2ab4f5a769