Fortfahren mit
1.09351
Potassium hydroxide solution
c(KOH) = 0.5 mol/l (0.5 N) in methanol, ready-to-use volumetric solution for titration in non-aqueous media, Titripur®
Synonym(e):
KOH-Methanol-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,70
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352305
NACRES:
NA.21
€ 76,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kaliumhydroxidlösung in Methanol, c(KOH) = 0.5 mol/l (0.5 N), Titripur®
Quality Level
product line
Titripur®
form
liquid
autoignition temp.
455 °C (Methanol)
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol()
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.5 M
technique(s)
titration: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 7 °C
density
0.84 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Features and Benefits
Akkreditierung:
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 analysiert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 zur Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Packaging
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
Flüssigkeit bilden
Stoffmengenkonzentration 0,4975–0,5025 mol/l
Messunsicherheit ± 0,0015 mol/l
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird mittels volumetrischer Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist rückführbar auf ein Primärstandard-Referenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 84 Kaliumhydrogenphthalat) anhand des volumetrischen Standards Kaliumhydrogenphthalat (Bestell-Nr. 1.02400), ein zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, das im akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 gemessen wird. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Legal Information
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.115871.117871.09114
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
density
0.84 g/cm3 at 20 °C
density
0.80 g/cm3 at 20 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol()
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol()
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
expl. lim.
3.5-15.0 % (v/v) ethanol()
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumhydroxidlösung in Methanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
44.6 °F
flash_point_c
7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Discover the ChemiSphere™ App for secure, contactless reagent data transfer to Metrohm OMNIS titrators, ensuring accuracy, traceability, and efficiency.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109351100004022536113722
109351100304054839753060