Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 2 x 5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 190,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
agency
EP, USP
form
liquid (ready-to-use)
feature
ready-to-use
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Bacillus geobacillus
General description
Application
Analysis Note
Colour change to yellow (after 3 to 3.5 hours / 65 ° C): conforms
Growth test (Test agar for the residue test acc. to KUNDRAT): passes test
Growth test (1 week/refrigerator): passes test
Growth promotion test performed with the following antibiotic testplates:
Gentamicin 10 µg; Gentamicin 30 µg; Penicilin 10 IE; Streptomicin 10 µg;
Incubation: 3 - 3.5 hrs. 65 °C.
Reference: Test agar for the residue test acc. to KUNDRAT.
Number of viable spores G. stearothermophilus ATCC 7953: 5E+07 - 5E+08 CFU/ml
Incubation: 24 - 48 hrs. 65 °C aerobic.
Reference: Tryptic soy agar.
Microbiological purity: passes test
Microbiological purity verified with Blood-agar and Sabouraud-4% dextrose agar with chloramphenicol.
Incubation: minimum 72 hrs. 35 °C aerobic.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| agency EP, USP | agency - | agency EP, USP | agency - |
| suitability Bacillus geobacillus | suitability Bacillus spp. | suitability Bacillus spp. | suitability - |
| application(s) food and beverages, microbiology | application(s) detection | application(s) microbiology | application(s) - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| feature ready-to-use | feature - | feature ready-to-use | feature - |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12125-02-9
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| H10401-500ML | 04061833663844 |
| H10401-25ML | 04061833663837 |
| H10401-100ML | 04061833663820 |
| 1114990001 | 04022536133225 |