48 hours has been validated as the shortest time required for a successful Sterikon incubation. Up to 7 days is validated as can be seen in the Application note: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/588/304/sterikon-plus-incubation-time-an1800en-ms.pdf
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 15 amp | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 69,80 | |
| 100 amp | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 356,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
agency
EP, USP
form
liquid
feature
ready-to-use
packaging
ampule of 2 mL
application(s)
microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Bacillus spp.
General description
Application
Analysis Note
Zahl der lebensfähigen Sporen pro Ampulle: 5,0E+05–1,0E+07
Wachstum (35 °C): kein Wachstum
Wachstum (60 °C): Wachstum
Leistungstest (6 min, 121 °C): Überlebenszeit 6 min/121 °C
Leistungstest (15 min, 121 °C): Abtötungszeit 15 min/121 °C
D-Wert (121 °C): 1,5–2,0 min
Z-Wert: 7,0–10,0 °C
Identität: Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953
Die Bestimmung des D-Wertes basiert auf der Stumbo-Murphy-Cochran-Methode.
Die Identitätskontrolle erfolgt über das MicroSeq-System.
Organismus: Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 (Sporenbildung optimiert).
Ampullen: 2 mL.
Lagertemperatur: +2 bis +8 °C.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| feature ready-to-use | feature ready-to-use | feature - | feature - |
| packaging ampule of 2 mL | packaging - | packaging - | packaging - |
| agency EP, USP | agency EP, USP | agency - | agency - |
| application(s) microbiology | application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| suitability Bacillus spp. | suitability Bacillus geobacillus | suitability nonselective for anaerobic bacteria: Clostridium spp. | suitability Enterococcus spp., Haemophilus spp., Pneumococcus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp. |
| form liquid | form liquid (ready-to-use) | form powder | form powder |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1102740001 | 04022536123295 |
| 1102740002 | 04022536123301 |
-
I need to know the recommended tolerance for bioindicator checks related to incubation duration. best regard