Fortfahren mit
1.10649
Bacillus subtilis (BGA)-Sporensuspension
Indicator organism for the detection of antimicrobial inhibitors.
Synonym(e):
B. subtilis, Biologische Indikatoren
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
15 x 2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 178,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116130
€ 178,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
microbiological culture: suitable
density
1 g/cm3
application(s)
detection
food and beverages
microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Bacillus spp.
General description
Die BGA-Sporen-Suspension (Bacillus subtilis) wird zum Nachweis von antimikrobiellen Inhibitoren verwendet. Der Test auf antimikrobielle Inhibitoren wird als Agar-Diffusionstest durchgeführt. Die Sporen von Bacillus subtilis (BGA) sind die Testorganismen. Die Inhibitoren hemmen das Wachstum der Testbakterien. Die Wachstumshemmung wird durch eine Hemmzone angezeigt, die zwischen dem Rand des Gewebestücks und der Grenze des Wachstums gemessen wird. Die vollständige Hemmung des Wachstums mit einer Hemmzone von mindestens 2 mm kann als positives Ergebnis gewertet werden, und eine Hemmzone von 1 bis 2 mm als fragliches Ergebnis, wenn die Parallelkontrollen Hemmzonen von ca. 6 mm aufweisen.
Application
Die BGA-Sporen-Suspension (Bacillus subtilis) wird zum Nachweis von antimikrobiellen Inhibitoren in Fleischprodukten mit Routinemethoden verwendet. Die BGA-Sporen-Suspension wird zusammen mit dem Nährmedien-Testagar, pH 6,0 (1,10663), und dem Testagar, pH 8,0 (1,10664), für den Inhibitortest verwendet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.11499VT000033VT000032
form
liquid
form
liquid (ready-to-use)
form
solid ()
form
disc (hydrosoluble), solid
application(s)
detection
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
suitability
Bacillus spp.
suitability
Bacillus geobacillus
suitability
Bacillus spizizenii, Bacillus spp.
suitability
Bacillus spizizenii, Bacillus spp.
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
110649000104022536126548
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. In what medium are the spores suspended? How have these spores been stored?
    1 answer
    1. Unfortunately, the buffer formulation used to prepare the spores remains proprietary.
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/414/691/09-102-1-pb-110649-engl.pdf
      Helpful?
  2. Can I know the concentration of the suspension solutions?
    1 answer
    1. Product 110649MM, Bacillus subtilis (BGA) spore suspension, contains viable spores of Bacillus subtilis DSM 618 at a concentration of 8E+06 - 5E+07 CFU/mL.