Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 112,00 | |
| 50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 897,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
480 °C
potency
178 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
7 (20 °C, 53 g/L in H2O)
bp
83-84 °C/1 hPa
mp
52-58 °C
transition temp
flash point 132 °C
solubility
53 g/L
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
bulk density
530 kg/m3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=Cc1c(cccc1)C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
InChI key
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Application
- Combined techniques for revealing the mechanism beneath the inhibition effects of pectin on gluten digestibility using static in vitro gastro-duodenal protocols.: In dieser Studie wird eine Kombination von Techniken verwendet, um zu untersuchen, wie Pektin die Glutenverdaulichkeit beeinflusst, was Einblicke in die Wechselwirkung von Phthaldialdehydderivaten mit Glutenproteinen ermöglicht (Lin et al., 2024).
- Analysis of Gizzerosine in Foodstuffs by HPLC Involving Pre-column Derivatization with o-Phthaldialdehyde.: Diese Forschungsarbeit entwickelt eine Methode unter Verwendung von HPLC mit Vorsäulenderivatisierung unter Einbeziehung von Phthaldialdehyd zur Analyse von Gizzerosin in Lebensmitteln und demonstriert den Nutzen der Verbindung in Studien zur Lebensmittelsicherheit (Li and Wu, 2024).
- Comprehensive studies on the development of HPLC-MS/MS and HPLC-FL based methods for routine determination of homocysteine thiolactone in human urine.: Diese Studie entwickelt und validiert Methoden unter Verwendung von Phthaldialdehydderivaten zur Bestimmung von Homocysteinthiolacton in menschlichem Urin und leistet einen Beitrag zur klinischen Diagnostik und biochemischen Forschung (Piechocka und Głowacki, 2024).
- Smart-detection approach for protein residues to evaluate the cleaning efficacy of reusable medical devices.: Diese Studie verwendet Phthaldialdehyd zum Nachweis von Proteinrückständen und bietet einen Ansatz für einen intelligenten Nachweis zur Verbesserung der Reinigungswirksamkeit bei wiederverwendbaren Medizinprodukten und zur Erhöhung der Patientensicherheit (Ouirungroj et al., 2024).
- One-pot sample preparation procedure for the determination of protein N-linked homocysteine by HPLC-FLD based method.: Diese Forschung präsentiert ein neuartiges Verfahren zur Probenvorbereitung nach dem Ein-Topf-Prinzip unter Verwendung von Phthaldialdehyd zur Bestimmung von Protein-N-gebundenem Homocystein zur Weiterentwicklung analytischer Techniken in der Proteinchemie (Piechocka and Głowacki, 2023).
Analysis Note
Identität (IR): entspricht
Schmelzpunkt: 54–58 °C
Fluoreszenz (340 nm, 0,8 g/l, Ethanol, als Chinin): ≤ 2 ppb
Phthalsäure (DC): ≤ 0,5 %
Stickstoffverbindungen (als N): ≤ 0,05 %
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| solubility 53 g/L | solubility - | solubility 53 g/L | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 52-58 °C | mp 55-58 °C | mp 52-58 °C | mp 55-58 °C |
| density 1.13 g/cm3 at 20 °C | density - | density 1.13 g/cm3 at 20 °C | density - |
| form solid | form powder or crystals | form solid | form powder or crystals |
| bp 83-84 °C/1 hPa | bp - | bp 83-84 °C/1 hPa | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phthaldialdehyd
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
flash_point_f
269.6 °F - closed cup
flash_point_c
132 °C - closed cup
hcodes
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1114520005 | 04022536132846 |
| 1114520050 | 04022536132853 |