Merck
P0657
Sigma-Aldrich
Phthaldialdehyd
suitable for HPLC fluorimetric detection of amino acids, ≥99% (HPLC), powder or crystals
Synonym(e):
o-Phthalaldehyd, Benzol-1,2-Dicarboxaldehyd, OPA
Größe auswählen
250 MG
€ 97,00
1 G
€ 265,00
5 G
€ 696,00
€ 97,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 97,00
1 G
€ 265,00
5 G
€ 696,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.13
Beilstein:
878317
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
€ 97,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder or crystals
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
white to light yellow
mp (Schmelzpunkt)
55-58 °C
Eignung
suitable for HPLC fluorimetric detection of amino acids
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=Cc1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
InChIKey
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Phthaldialdehyd wird verwendet:
  • zur Herstellung von O-Phthaldialdehyd-Reagenzien zur Analyse des Gentamicingehalts[1]
  • zur Herstellung von Reagenzien zur Bestimmung des Hydrolysegrads von Milchproteinen[2]
  • zum Messen der freien Aminosäuren in Milchproben mittels O-Phthaldialdehyd/N-Acetyl-L-Cystein (OPA/NAC)-Assays[3]
  • bei der Derivatisierung von Putrescinproben[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Phthaldialdehyd kann für die Vorsäulen-Derivatisierung von Aminosäuren für die Trennung durch Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC) eingesetzt werden. Es kann auch für Durchflusszytometriemessungen von Proteinthiolgruppen eingesetzt werden.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
269.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
132 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bioactive peptides from bovine milk alpha-casein: isolation, characterization and multifunctional properties
Srinivas S and Prakash V
International Journal of Peptide Research and Therapeutics, 16(1), 7-15 (2010)
Gentamicin-eluting bioresorbable composite fibers for wound healing applications
Zilberman M, et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 89(3), 654-666 (2009)
Colour change and proteolysis of skim milk during high pressure thermal-processing
Devi AF, et al.
Journal of Food Engineering, 147, 102-110 (2015)
Gene expression knockdown by modulating synthetic small RNA expression in Escherichia coli
Noh M, et al.
Cell Systems, 5(4), 418-426 (2017)
Andrea Molina et al.
Toxins, 11(6) (2019-06-05)
Mycotoxins are secondary metabolites, produced by fungi of genera Aspergillus, Penicillium and Fusarium (among others), which produce adverse health effects on humans and animals (carcinogenic, teratogenic and immunosuppressive). In addition, mycotoxins negatively affect the productive parameters of livestock (e.g., weight
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf