Fortfahren mit
P1378
Phthaldialdehyd
≥97% (HPLC), powder or crystals
Synonym(e):
o-Phthalaldehyd, Benzol-1,2-Dicarboxaldehyd, OPA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 30,10
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,40
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 264,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 882,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-402-2
Beilstein/REAXYS Number:
878317
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder or crystals
€ 30,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder or crystals
color
white to light yellow
mp
55-58 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=Cc1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
InChI key
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Application
Phthaldialdehyd wird wie folgt verwendet:
  • für den Nachweis von Arg mittels Spektrophotometrie unter Verwendung von Endpunkt-Fluoreszenz-Sensitivitätsnachweis
  • als Reagensstrom mit der Probe zum Erzeugen eines fluoreszierenden Produkts zum Bestimmen von Ammoniak in Meerwasser
  • im o-Phthaldialdehyd-Spektrophotometrie-Assay (OPA-Test) zum Bestimmen der proteolytischen Aktivität (PA) der Stämme und im Handel erhältlichen Kulturen
Biochem/physiol Actions
o-Phthaldialdehyd (OPA) kann bei der Umsetzung mit Aminosäuren fluoreszierende Derivate bilden.
Phthaldialdehyd kann für die Vorsäulen-Derivatisierung von Aminosäuren für die Trennung durch Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC) eingesetzt werden. Es kann auch für Durchflusszytometriemessungen von Proteinthiolgruppen eingesetzt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
79760P7914P0532
description
≥97% (HPLC), powder or crystals
description
suitable for fluorescence, ≥99.0% (HPLC)
description
Solution Incomplete
description
Solution Complete
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
powder or crystals
form
solid
form
-
form
-
mp
55-58 °C
mp
54-56 °C
mp
-
mp
-
color
white to light yellow
color
white to light yellow
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phthaldialdehyd
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
269.6 °F - closed cup
flash_point_c
132 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is Ortho phthaldehyde HPLC purity of >99% or >97% good enough for use an analytical grade reagent ?
    1 answer
    1. This product has a minimum purity specification of 98%. For analytical purposes, high purity product options are generally preferred. Product P0657, Phthaldialdehyde, offers a minimum purity of 99% and is tested for suitability in fluorometric HPLC.
      Please see the link below to review this product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/p0657
      Helpful?
  4. Has pthaldialdehyde been used to fix tissue and/or cells, and if so, what was the concentration?
    1 answer
    1. The primary use of P1378 is for assaying amines or sulfhydryls in solution. It does not appear to be used as a fixative, although there are reports of its use as a high-level disinfectant. Phthalaldehyde is commonly used as a high-level disinfectant for medical instruments, typically sold under the brand names of Cidex OPA or TD-8. However, in the case of Phthalaldehyde, its use appears to be as a disinfectant rather than as a fixative. The product is tested for appearance, HPLC for purity, color, solubility, and for carbon content. No suitability testing is performed for any specific use.