If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 44,10 |
Über diesen Artikel
Produktname
Sulfit-Test, colorimetric, 10-400 mg/L (SO32-), for use with MQuant® StripScan App, MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Level
product line
MQuant®
specific analyte(s)
sulfite
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
10-400 mg/L (SO32-)
application(s)
beverage testing
boiler and cooling water
food testing
mineral water
wastewater
compatibility
for use with MQuant® StripScan App
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Methode: kolorimetrisch mit Teststreifen 10 - 40 - 80 - 180 - 400 mg/L (SO32-), MQuant®
Die MQuant® Sulfitteststreifen sind zur Lebensmittelanalyse geeignet, insbesondere zur Prüfung von Wein und Fruchtsäften, schwefelhaltigen Lebensmitteln (z. B. frischem und getrocknetem Obst), Fisch, Schalentieren, Krebstieren und Hackfleischprodukten. Die Sulfitionen reagieren mit einem Gemisch aus Kaliumhexacyanoferrat(II), Zinksulfat und Natriumnitroprussid und bilden eine rote Verbindung. Die Sulfitkonzentration wird durch Sichtvergleich der Reaktionszone des Teststreifens mit den Feldern einer Farbskala semiquantitativ gemessen. Die Teststreifen eignen sich ideal für die kostengünstige und schnelle Voruntersuchung einer Probe, um die Sulfitkonzentration und den potenziellen Verdünnungsfaktor zu bestimmen, bevor eine quantitative Methode wie der Reflectoquant® oder Spectroquant® Sulfittest angewandt wird.
Design für Nachhaltigkeitsvorteile:
Wir setzen uns für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein und suchen ständig nach Möglichkeiten, um die Produkte in unserem Portfolio zu verbessern. Kürzlich haben wir untersucht, wie wir die Umweltauswirkungen der Produktreihe der MQuant®-Teststreifen minimieren können, ohne die Produktleistung zu beeinträchtigen.
Dieses Produkt hat von folgenden Änderungen profitiert:
- Verringerung der Teststreifenbreite
- Recyceltes Aluminiumröhrchen
- Digitale Bedienanleitung
Erfahren Sie mehr über die Initiative: Kleine Veränderungen an Teststreifen mit großer Auswirkung auf die Umwelt.
Application
</UL>
In the food industry to monitor sulfite levels in products such as dried fruits, wines, and seafood. These strips help ensure that sulfite concentrations remain within safe limits, preventin
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method reflectometric | detection method photometric (Ellman’s reagent) | detection method titrimetric |
| specific analyte(s) sulfite | specific analyte(s) sulfite | specific analyte(s) sulfite | specific analyte(s) sulfite |
| compatibility for use with MQuant® StripScan App | compatibility RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT® | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with MQUANT® |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability - | sustainability - | sustainability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| greener alternative product characteristics Waste Prevention | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - |
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
Protokolle
Herstellung einer Standardlösung für Sulfit
Preparation of a standard solution for Sulfite
Artikel
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Verwandter Inhalt
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.
Die MQuant®-StripScan-App liefert sofortige, zuverlässige Ergebnisse für verschiedene Teststäbchen auf Mobiltelefonen, einschließlich pH-Wert und Härte.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1100130001 | 04022536120874 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
We produce canned food, and sometimes our products contain Mata-Bi-sulfite as preservative. I would like to to verify that products produced after the mentioned allergenic products, contain less than 10 PPM sulfite. Will these strips do the job?
1 answer-
These test strips have a measuring range of 10 - 400 mg/L or 10 - 400 ppm Sulfite. This product would not be suitable for concentration of less than 10 ppm. Please see the links below to review more sensitive tests available:
Sulfite Test, Photometric, 1.0 - 20.0 mg/L range
https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/114394Sulfite Test, Photometric, 1.0 - 60.0 mg/L
https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/101746Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
For wine, How It work? We buy for wine, but we dont find the instructions
1 answer-
Sulfite ions react with a mixture of potassium hexacyanoferrate(II), zinc sulfate, and sodium nitroprusside to form a red compound. The sulfite concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the reaction zone of the test strip with the fields of a color scale. Please see the link below to review the product instructions:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/408/087/110013ug-ms.pdfHelpful?
-
-
what is the limit of detection for this paper strip?
1 answer-
The limit of detection for product 1100130001, Sulfite Test, is 10 - 40 - 80 - 180 - 400 mg/L (SO32-). The sulfite concentration is measured semi-quantitatively by visual comparison of the reaction zone of the test strip with the fields of a color scale.
Helpful?
-
-
Can I test sulfite in urine with these test strips?
1 answer-
This product is not specifically tested for use with urine samples. Typical sample materials include wastewater. Suitability of this product for the analysis of urine samples would have to be determined by the end user. Kindly review the user guide available at this link: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/408/087/110013ug-ms.pdf
Note that this product is not suitable for in vitro diagnostic use.Helpful?
-