Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 150 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 243,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Sulfit-Test, photometric, 1.0-60.0 mg/L (SO32-), 0.8-48.0 mg/L (SO2), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 150 tests
specific analyte(s)
sulfite
measuring range
0.8-48.0 mg/L (SO2), 1.0-60.0 mg/L (SO32-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
beverage testing
boiler and cooling water
food testing
ground and surface water
mineral water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Ellman’s reagent)
storage temp.
15-25°C
General description
Dieser Spectroquant®Sulfit-Reagenzientest ermöglicht eine genaue Quantifizierung des Sulfitgehalts in wässrigen Proben sowie in Lebensmitteln und Getränken (z. B. Bier).
Angewandtes Verfahren: In neutraler Lösung reagieren Sulfitionen mit 2,2’-Dinitro-5,5’-dithiodibenzoesäure (Ellmans Reagenz), um ein organisches Thiosulfat zu bilden. Diese Reaktion führt zur Freisetzung eines Thiols, das photometrisch bestimmt wird.
Die Spectroquant®Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß den im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| detection method photometric (Ellman’s reagent) | detection method photometric (Barium sulfate, turbidimetric) | detection method photometric (Barium sulfate, turbidimetric) | detection method photometric (Dimethyl-p-phenylenediamine) |
| specific analyte(s) sulfite | specific analyte(s) sulfate | specific analyte(s) sulfate | specific analyte(s) sulfide |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 0.8-48.0 mg/L (SO2), 1.0-60.0 mg/L (SO32-) | measuring range 5-300 mg/L (SO42-) | measuring range 0.50-50.0 mg/L (SO42-) | measuring range 0.020-1.50 mg/L (S2-) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| application(s) beverage testing | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) aquaculture |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Protokolle
Herstellung einer Standardlösung für Sulfit
Methode: Photographische Bestimmung mit 5,5′-Dithiobis-2-nitrobenzoesäure (Ellmans-Reagenz)
Preparation of a standard solution for Sulfite
Artikel
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Comprehensive water analysis with Spectroquant® systems, test kits, and reference materials for accurate, reliable, and compliant results.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1017460001 | 04022536917566 |