Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 204,00 |
Über diesen Artikel
agency
ISO 6888
Quality Segment
form
medium granules (dehydrated (DCM))
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult®
storage condition
protect from light (both UV and Sunlight)
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.0 (20 °C, 54 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
54 g/L
bulk density
500 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Staphylococcus spp. (spp.)
General description
Application
Analysis Note
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 6.7–7.1
Wachstumsprüfung gemäß der aktuellen Ausgabe von DIN EN ISO 11133.
Mischinokulum von S. aureus und E. coli.
Zusätzlich Einzelkultur von E. coli.
Nachweis auf Baird-Parker-Agar bzw. Trypton-Soja-Agar
Inokulum auf Referenzmedium (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 10000
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 10000
Wachstum auf Baird-Parker-Agar (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): > 10 Kolonien
Wachstum auf Baird-Parker-Agar (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): > 10 Kolonien
Wachstum auf Trypton-Soja-Agar (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): vollständige Hemmung
Wachstum auf Trypton-Soja-Agar (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): vollständige Hemmung
Kolonien (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): Schwarze oder graue Kolonien mit transparentem Hof
Kolonien (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): Schwarze oder graue Kolonien mit transparentem Hof
Inkubation
24 ± 2 Stunden bei 37 ± 1 °C aerob.
E. coli 48 ± 2 Stunden bei 37 ± 1 °C aerob.
Nachweis auf Baird-Parker-Agar: 48 ± 2 Stunden bei 37 ± 1 °C aerob.
Nachweis auf Trypton-Soja-Agar: 24 ± 2 Stunden bei 37 ± 1 °C aerob.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form medium granules (dehydrated (DCM)) | form granular | form granular | form granular |
| suitability Staphylococcus spp. (spp.) | suitability heterotrophic bacteria | suitability selective for Salmonella spp. | suitability nonselective for molds, nonselective for yeasts |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| agency ISO 6888 | agency APHA, according to ISO 6888 | agency ISO 19250, according to ISO 6579 | agency EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71 |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1106750500 | 04022536126760 |