Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 293,00 |
Über diesen Artikel
microbiology
Quality Segment
agency
ISO 19250, according to ISO 6579
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
selective for Salmonella spp.
General description
Application
Analysis Note
Aussehen (Farbe): grün
pH-Wert (25 °C): 7,8–8,2
Wachstumsprüfung gemäß der aktuellen Ausgabe der Norm DIN EN ISO 11133.
Gemischtes Inokulum aus Salmonella, E. coli und P. aeruginosa
Zusätzlich Einzelkultur von E. coli und E. faecalis
Bestätigung auf XLD-Agar bzw. CASO-Agar
Inokulum auf Referenzmedium (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≥ 1000
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 1000
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 1000
Inokulum auf Referenzmedium (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): ≥ 1000
Inokulum auf Referenzmedium (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): ≥ 1000
Wachstum auf XLD-Agar (Salmonella Typhimurium: ATCC 14028 (WDCM 00031)): >10 Kolonien
Wachstum auf XLD-Agar (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): >10 Kolonien
Wachstum auf CASO-Agar (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): <100 Kolonien
Wachstum auf CASO-Agar (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): <100 Kolonien
Wachstum auf CASO-Agar (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): <10 Kolonien
Wachstum auf CASO-Agar (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): <10 Kolonien
Inkubation:
MKTTn-Bouillon: 24 ± 3 Stunden bei 37 ± 1 °C aerob
Nachweis auf XLD-Agar bzw. CASO-Agar: 24 ± 3 Stunden bei 37 ± 1 °C aerob
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form granular | form granular | form granular | form granular |
| suitability selective for Salmonella spp. | suitability Escherichia coli (O157:H7 ), selective for Escherichia coli (EHEC), urea-degrading bacteria | suitability heterotrophic bacteria (Universal media) | suitability heterotrophic bacteria (Universal media) |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| agency ISO 19250, according to ISO 6579 | agency FDA-BAM, ISO 16654 | agency APHA, USDA-FSIS, according to FDA-BAM | agency APHA, USDA-FSIS, according to FDA-BAM |
| manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename GranuCult® prime |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokolle
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.
Artikel
Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1058780500 | 04022536896656 |