Fortfahren mit
1.10493
GranuCult® Hirn-Herz-Infusionsbouillon
GranuCult® prime, according to ISO 6888, granular, pkg of 500 g
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 293,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
APHA, according to ISO 6888
Ph:
7.2-7.6 (37 °C, 37 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
heterotrophic bacteria
Application(s):
food and beverages
microbiology
pathogen testing
€ 293,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
APHA, according to ISO 6888
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.2-7.6 (37 °C, 37 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
37 g/L
bulk density
730 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
storage temp.
15-25°C
suitability
heterotrophic bacteria
General description
BHI-Bouillon (Hirn-Herz-Infusionsbouillon) ist ein granuliertes Selektivmedium, das für die Kultivierung verschiedener anspruchsvoller Bakterien und die Kultivierung von Staphylokokken für den Plasmakoagulase-Test empfohlen wird. Das Granulat sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Auflösung in Wasser. Es verhindert zudem das Verklumpen des Mediums und das Einatmen von Pulver in der Luft. Enzymatische Verdauung von tierischen Geweben und Infusionen (Kalbshirn und Rinderherz), die als Quelle für Kohlenstoff, Stickstoff, wichtige Wachstumsfaktoren, Aminosäuren und Vitamine dienen. Glucose dient als Energiequelle. Dinatriumphosphat hilft bei der Aufrechterhaltung der Pufferwirkung des Mediums, während Natriumchlorid das osmotische Gleichgewicht des Mediums aufrechterhält.
Application
BHI-Bouillon (Hirn-Herz-Infusionsbouillon) ist ein sehr nahrhaftes und gepuffertes Medium zur Unterstützung des Wachstums von anspruchsvollen und nicht anspruchsvollen Mikroorganismen, einschließlich aerober und anaerober Bakterien.
Analysis Note
Aussehen (Farbe): braun
Aussehen (Klarheit): klar
pH-Wert (25 °C): 7,2–7,6
Wachstumsprüfung in Übereinstimmung mit der aktuellen Ausgabe von DIN EN ISO 11133.
Inokulum auf Referenzmedium (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Streptococcus pneumoniae ATCC 6305): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Streptococcus pyogenes ATCC 19615): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Bacteroides fragilis ATCC 25285): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Haemophilus influenzae ATCC 33391): ≤ 100
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): gut bis sehr gut
Wachstum (Streptococcus pneumoniae ATCC 6305): gut bis sehr gut
Wachstum (Streptococcus pyogenes ATCC 19615): gut bis sehr gut
Wachstum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): gut bis sehr gut
Wachstum (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): gut bis sehr gut
Wachstum (Bacteroides fragilis ATCC 25285): gut bis sehr gut
Wachstum (Haemophilus influenzae ATCC 33391): gut bis sehr gut
Inkubation:
24 ± 2 h bei 37 ± 1 °C aerob
C. albicans 44 ± 4 h bei 37 ± 1 °C aerob
B. fragilis 44 ± 4 h bei 37 ± 1 °C anaerob
H. influenzae 44 ± 4 h bei 37 ± 1 °C mikroaerophil und mit Zusatz von X+V-Faktor.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.038701.038661.07993
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
form
granular
form
powder
form
powder
form
medium granules (dehydrated culture medium (DCM))
agency
APHA, according to ISO 6888
agency
-
agency
-
agency
according to IFU Method No. 12
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
bioburden testing
food and beverages
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
suitability
heterotrophic bacteria
suitability
Enterococcus spp., Haemophilus spp., Pneumococcus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp.
suitability
nonselective for
suitability
Alicyclobacillus spp. (spp)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3