Fortfahren mit
1.10582
Natriumchlorid-Pepton-Bouillon (gepuffert)
GranuCult® prime, according to ISO 21149, granular, for aerobic bacteria, pkg of 500 g, pkg of 5 kg
Synonym(e):
Gepufferte NaCl-Pepton-Bouillon, Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung, Gepufferte Natriumchlorid-Pepton-Bouillon, Gepufferte Natriumchlorid-Pepton-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 178,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.520,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
according to ISO 21149
Ph:
6.8-7.2 (25 °C, 16.1 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
aerobic bacteria
Application(s):
microbiology
pharmaceutical
€ 178,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
according to ISO 21149
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 5 kg, pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
protect from light (Keep dry and tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
light brown
pH
6.8-7.2 (25 °C, 16.1 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
16.1 g/L
application(s)
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
aerobic bacteria
General description
GranuCult® Prime Natriumchlorid-Pepton-Bouillon (gepuffert) besitzt eine Kombination aus Phosphatpuffer, Natriumchlorid und Pepton, um die Lebensfähigkeit empfindlicher Mikroorganismen und die osmotische Stabilität bei einem stabilen pH-Wert zu erhöhen. Der niedrige Peptongehalt liefert wichtige Nährstoffe für die Erhaltung der Lebensfähigkeit von Organismen, ermöglicht jedoch kein signifikantes Wachstum anspruchsvollerer Mikroorganismen.Diesem Medium können gemäß EP, USP und JP oberflächenaktive Inhaltsstoffe oder Inaktivatoren antimikrobieller Wirkstoffe zugesetzt werden.
Application
GranuCult® Prime Natriumchlorid-Pepton-Bouillon (gepuffert) eignet sich zum Auflösen, Suspendieren und Verdünnen von Testproben aus pharmazeutischen und anderen Materialien sowie von Teststämmen.
Features and Benefits
  • GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
  • Sie sind sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld.
  • Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
  • Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen.
  • Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
  • Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
  • Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen.
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): leicht gelblich bis gelblich
pH-Wert (25 °C): 6,8 - 7,2
Typische Zusammensetzung (g/Liter): Kaliumdihydrogenphosphat 3,6; di-Natriumhydrogenphosphat-Dihydrat 7,2; Natriumchlorid 4,3; Pepton aus Fleisch 1,0.
Wachstumsprüfung gemäß der aktuellen Ausgabe des DIN EN ISO 11133 und der harmonisierten Methode der EP, USP und JP.
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≤ 100
Koloniezahl (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Koloniezahl (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Koloniezahl (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)):
Koloniezahl (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)):
Wiederfindung (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): 70 - 130 %
Wiederfindung (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): 70 - 130 %
Wiederfindung (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): 70 - 130 %
Wiederfindung (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM00034)): 70 - 130 %
Inkubation: 45 min. bei Raumtemperatur, aerob.
Referenzmedium: CASO-Agar (24 h bei 35 - 37 °C, aerob).
Die obigen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell und können ohne Vorankündigung geändert werden (ausgenommen sind Kunden, die eine Änderungskontrollvereinbarung mit unserem Unternehmen geschlossen haben). Die Informationen/Formate können jederzeit und auf jede Art und Weise geändert werden, wenn interne Unternehmensangelegenheiten oder Standardbestimmungen dies vorsehen.
Other Notes
  • Verwenden Sie kein verklumptes oder verfärbtes Medium.
  • Das vorbereitete Medium ist klar und leicht gelblich bis gelblich.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.076201.102661.00070
form
granular
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
granular
form
powder (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
suitability
aerobic bacteria
suitability
Pseudomonas spp.
suitability
Escherichia coli
suitability
Campylobacter spp.
agency
according to ISO 21149
agency
ISO/TS 11069 I IDF/, RM 225:2009, GB /T8538-2016, ISO 13720, ISO 16266
agency
SMWWPart 9221, FDA-BAM, GB 4789.38-2012, ISO 7251, according to ISO 4831
agency
ISO
application(s)
microbiology
pharmaceutical
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
110582500004022536125732
110582050004022536125718