Fortfahren mit
1.10022
Nitrit-Test
greener alternative
colorimetric, 0.1-3 g/L (NO2-), for use with MQuant® StripScan App, MQuant®
Synonym(e):
Chemische Nitrit-Teststreifen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,70
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
€ 45,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
semi-quantitative
Quality Level
product line
MQuant®
specific analyte(s)
nitrite
reaction suitability
reaction type: Griess reaction
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
0.1-3 g/L (NO2-)
application(s)
boiler and cooling water
compatibility
for use with MQuant® StripScan App
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Methode: kolorimetrisch mit Teststreifen, 0,1 - 0,3 - 0,6 - 1 - 2 - 3 g/L (NO2-), MQuant®
Der Test kann zur Messung der Nitritkonzentration von Kessel- und Kühlwasser verwendet werden. Auf den MQuant® Nitrit-Teststreifen reagieren Nitritionen mit einem aromatischen Amin, sodass ein orange-roter Azofarbstoff gebildet wird. Die Nitritkonzentration wird durch Sichtvergleich der Reaktionszone des Teststreifens mit den Feldern einer Farbskala semiquantitativ gemessen. Die Teststreifen sind ideal für die wirtschaftliche und schnelle Voruntersuchung einer Probe, um die Nitritkonzentration und einen möglichen Verdünnungsfaktor zu bestimmen, bevor eine quantitative Methode wie der Reflectoquant®- oder Spectroquant®-Nitrittest angewandt wird.
Design für Nachhaltigkeitsvorteile:
Wir setzen uns für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein und suchen ständig nach Möglichkeiten, um die Produkte in unserem Portfolio zu verbessern. Kürzlich haben wir untersucht, wie wir die Umweltauswirkungen der Produktreihe der MQuant®-Teststreifen minimieren können, ohne die Produktleistung zu beeinträchtigen. Es wurden folgende Verbesserungen durchgeführt:
  • Verringerung der Teststreifenbreite
  • Recyceltes Aluminiumröhrchen
  • Digitale Bedienanleitung
Erfahren Sie mehr über die Initiative: Kleine Veränderungen an Teststreifen mit großer Auswirkung auf die Umwelt.
Other Notes
Ersetzt: 10022-1; 10022
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.100571.100071.16973
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
reflectometric
specific analyte(s)
nitrite
specific analyte(s)
nitrite
specific analyte(s)
nitrite
specific analyte(s)
nitrite
reaction suitability
reaction type: Griess reaction
reaction suitability
reaction type: Griess reaction
reaction suitability
reaction type: Griess reaction
reaction suitability
reaction type: Griess reaction
compatibility
for use with MQuant® StripScan App
compatibility
Reflectoquant®, Spectroquant®
compatibility
Reflectoquant®, Spectroquant®
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
greener alternative category
Re-engineered
greener alternative category
Re-engineered
greener alternative category
Re-engineered
greener alternative category
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Mette Risa Vaka et al.
Foods (Basel, Switzerland), 8(12) (2019-12-22)
Plasma activated water (PAW) has rapidly emerged as a promising alternative to traditional sanitizers applied in the fresh produce industry. In the present study, PAW chemistry and storage stability were assessed as a function of plasma operating conditions. Increasing plasma
Global Trade Item Number
SKUGTIN
110022000104022536120911