Merck
1.10057
Supelco
Nitrite Test Strips, colorimetric
greener alternative
0.5-10 mg/L (NO₂⁻), MQuant®
Synonym(e):
Chemische Nitrit-Teststreifen
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Nitrit-Test, colorimetric, 0.5-10 mg/L (NO2-), MQuant®
Beschreibung
semi-quantitative
Qualitätsniveau
Produktlinie
MQuant®
spezifische(r) Analyt(en)
nitrite
Eignung der Reaktion
reaction type: Griess reaction
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Messbereich
0.5-10 mg/L (NO2-)
Nachweisverfahren
colorimetric
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Methode: kolorimetrisch mit Teststreifen, 0,5 - 1 - 2 - 5 - 10 mg/l (NO2-), MQuant®
Der Test kann zur Bestimmung von Nitrit in Umweltanalysen, Oberflächenwasser-Untersuchungen und in der Aquaristik verwendet werden. Der Test erweitert den Empfindlichkeitsbereich bis in den unteren Detektionsbereich. Auf den MQuant®-Nitrit-Teststreifen reagieren Nitritionen mit einem aromatischen Amin zu einem Diazoniumsalz, das wiederum mit N-(1-Naphthyl)ethylendiamin zu einem rotvioletten Azofarbstoff reagiert. Die Nitritkonzentration wird durch Sichtvergleich der Reaktionszone des Teststreifens mit den Feldern einer Farbskala semiquantitativ gemessen. Die Teststreifen sind ideal für die wirtschaftliche und schnelle Voruntersuchung einer Probe, um die Nitritkonzentration und einen möglichen Verdünnungsfaktor zu bestimmen, bevor eine quantitative Methode wie der Reflectoquant®- oder Spectroquant®-Nitrittest angewandt wird.
Design für Nachhaltigkeitsvorteile:
Wir setzen uns für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein und suchen ständig nach Möglichkeiten, um die Produkte in unserem Portfolio zu verbessern. Kürzlich haben wir untersucht, wie wir die Umweltauswirkungen der Produktreihe der MQuant®-Teststreifen minimieren können, ohne die Produktleistung zu beeinträchtigen.
Dieses Produkt hat von folgenden Änderungen profitiert:
  • Verringerung der Teststreifenbreite
  • Recyceltes Aluminiumröhrchen
  • Digitale Bedienanleitung
Erfahren Sie mehr über die Initiative: Kleine Veränderungen an Teststreifen mit großer Auswirkung auf die Umwelt.
Anwendung
  • Urinary nitrite/nitrate ratio measured by isotope-dilution LC-MS/MS as a tool to screen for urinary tract infections.: This study illustrates the application of the nitrite test in the rapid diagnosis of urinary tract infections using advanced liquid chromatography-mass spectrometry, enhancing the accuracy and speed of medical diagnostics (Chao et al., 2016).
  • Evaluations of urinary sediment and dry chemical detection in urinary tract infections.: This research evaluates the effectiveness of the nitrite test combined with dry chemical methods for diagnosing urinary tract infections, providing a comprehensive approach to enhance detection in clinical settings (Zhu et al., 2013).
  • New modification of the nitrite test in the diagnosis of urinary tract infections.: This historical study discusses a novel modification of the nitrite test aimed at improving the diagnostic process for urinary tract infections, demonstrating the evolution of analytical techniques in medical diagnostics (Sasinka et al., 1967).
Rechtliche Hinweise
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1