Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 unit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 26,40 € 19,80 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
41121815
€ 19,80
Listenpreis€ 26,40Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfitting
S 40 bottle for 3 mm O.D
storage temp.
15-25°C
General description
Safe, easy and contamination free solvent handling is one of the main important topics in daily lab work. Our bottle adapter connects your S40-threaded glass bottles directly to the tubes of your instrument by 4 x 3mm openings. The use of this adapter reduces escaping solvent vapours dramatically as well as contaminations of the solvent to protect your health, the environment and the solvent quality.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| fitting S 40 bottle for 3 mm O.D | fitting - | fitting - | fitting - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. no temp limit |
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1099960001 | 04022536120751 |