Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 unit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 55,20 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
12352203
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenstorage temp.
no temp limit
General description
Special S40 bottle adapters made of PTFE provide all possible connection options for safe and reliable daily solvents handling. This adapter is equipped with S40 inner thread and GL45 outer thread.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. - |
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1672060001 | 04054839491115 |