Fortfahren mit
1.03830
HPLC-Flaschenadapter mit 3 Schlauchanschlüssen, I.D. 3,2 mm, Lösungsmittelzufuhr
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 198,00
€ 148,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
41121516
€ 148,50
Listenpreis€ 198,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
2-30°C
General description
Die sichere, einfache und kontaminationsfreie Lösungsmittelhandhabung ist eines der wichtigsten Themen der täglichen Arbeit im Labor. Unser Flaschenadapter mit integriertem Filterventil verbindet Ihre Glasflaschen mit S40-Gewinde direkt mit Instrumenten mit 3-mm-Schläuchen. Dies verhindert ein Austreten von Lösungsmitteldämpfen sowie Kontaminationen des Lösungsmittels, um Ihre Gesundheit, die Umwelt und die Lösungsmittelqualität zu schützen. Die speziell ausgewählten Materialien bieten höchste Sicherheit und maximalen Schutz vor Lösungsmittelkontaminationen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
103830000104027269205874