This product contains 1000 mg of iron in 15% hydrochloric acid. The final volume should be adjusted to 1 L using distilled water, and other concentrations can be achieved by appropriate dilution.
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Level
product line
Titrisol®
form
concentrate
concentration
1000 mg Fe in 15% HCl
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
matrix
H2O
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Im Rahmen unserer Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit stellen wir COAs digital zur Verfügung – laden Sie sie direkt von unserer Website herunter.
Application
Features and Benefits
- Titrisol® bietet eine Vielzahl von konzentrierten Einzelelementstandards.
- Die konzentrierte Lösung wird auf die gewünschte Standardkonzentration verdünnt.
- Direkte Rückführbarkeit auf Standard-Referenzmaterialien (SRM) des National Institute of Standards and Technology (NIST).
- Lieferung in einfach zu handhabenden Kunststoffampullen.
- Mit beiliegendem chargenspezifischem Analysezertifikat (COA) mit Informationen zur NIST-Charge und zur Mindesthaltbarkeit.
- Für zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse.
Analysis Note
Bestimmungsmethode: Komplexometrische Titration.
(auf NIST-SRM 682 rückführbar)
Genauigkeit des Verfahrens: +/- 2 mg
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| product line Titrisol® | product line Titrisol® | product line Certipur® | product line Titrisol® |
| application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc |
| matrix H2O | matrix - | matrix - | matrix - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Artikel
Discover more sustainable Titrisol® concentrates available in small HDPE bottles that are easy to use and designed to reduce lab waste.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1099720050 | 04065269249634 |
-
What's the volume or the Fe concentration for this product?