Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 amp | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 59,20 € 50,32 |
Über diesen Artikel
€ 50,32
Listenpreis€ 59,20Sparen Sie 15%grade
analytical standard
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
concentrate
concentration
1000 mg Pb in H2O
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
3.8 (20 °C in H2O)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Features and Benefits
- Titrisol® offers a wide range of concentrated single-element standards.
- Dilute the concentrated solution to achieve the desired standard concentration.
- Directly traceable to standard reference materials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST).
- Supplied in easy-to-handle plastic ampoules.
- Accompanied with a batch-specific certificate of analysis (COA) containing information on the NIST batch and minimum shelf life.
- Provides reliable and reproducible results.
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc |
| product line Titrisol® | product line Titrisol® | product line Certipur® | product line Titrisol® |
| pH 3.8 (20 °C in H2O) | pH 0.5 (20 °C in H2O) | pH 4.4 (20 °C in H2O) | pH 0.5 (20 °C in H2O) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10099-74-8
10099-74-8