Fortfahren mit
1.09989
Nickel standard
1000 mg Ni, (NiCl2 in H2O) Titrisol®
Synonym(e):
Nickel standard for aqueous matrices
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 amp
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,20
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 46,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8
product line
Certipur®
concentration
1000 mg Ni in H2O
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
4.4 (20 °C in H2O)
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Thenickel standard can be used as a calibration standard for the determination ofnickel by Flame Atomic Absorption Spectrometry (FAAS) following its separationfrom edible oils.
Features and Benefits
  • Titrisol® offers a wide range of concentrated single-element standards.
  • Dilute the concentrated solution to achieve the desired standard concentration.
  • Directly traceable to standard reference materials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Supplied in easy-to-handle plastic ampoules.
  • Accompanied with a batch-specific certificate of analysis (COA) containing information on the NIST batch and minimum shelf life.
  • Provides reliable and reproducible results.
Analysis Note
content (Ni): 1000 mg/Ampoule
Determination method: Complexometric titration.
(traceable of NIST - SRM 682)
Accurcy of the method: +/- 2 mg
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Lungs
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7718-54-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)