Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 amp | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 71,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Oxalsäurelösung, for 1000 ml, c(C2H2O4) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Quality Level
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.05 M
technique(s)
titration: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
- Umweltüberwachung und -sanierung: Oxalsäurelösung wird in Umweltstudien häufig verwendet, um Schadstoffe in Wasser- und Bodenproben zu analysieren und eine Sanierung durchzuführen. Sie ist besonders effektiv bei der Extraktion von Schwermetallen und anderen Schadstoffen und erleichtert deren Quantifizierung durch verschiedene Analysetechniken. Jüngste Forschungsarbeiten haben die Verwendung von Oxalsäure bei der Extraktion und Analyse von Phosphat- und Oxalsäurewerten im Boden aufgezeigt und ihre Bedeutung für die Umweltüberwachung und landwirtschaftliche Studien hervorgehoben (Abodunrin et al., Pakistan Journal of Analytical & Environmental Chemistry, 2020).
- Materialwissenschaft und -synthese: Oxalsäurelösung spielt eine entscheidende Rolle bei der Herstellung und Charakterisierung fortschrittlicher Materialien. Zum Beispiel wird sie bei der Synthese laminierter Aluminiumoxidfilme durch anodische Oxidation verwendet, die besondere Strukturfarben aufweisen. Diese Anwendung ist für die Entwicklung neuartiger Materialien mit potenziellen Anwendungen in der Photonik und Elektronik von entscheidender Bedeutung (Segawa und Wada, Materials Chemistry and Physics, 2020).
- Kristallwachstum und -charakterisierung: In der Kristallographie wird Oxalsäurelösung verwendet, um Einzelkristalle verschiedener Verbindungen zu züchten und zu untersuchen. Untersuchungen haben ihre Effektivität beim Züchten von Oxalsäuredihydrat-, Kaliumoxalathydrat- und Kaliumhydrogenoxalat-Oxalsäuredihydratkristallen dargelegt. Diese Studien sind entscheidend für das Verständnis der Eigenschaften und potenziellen Anwendungen dieser Materialien in Wissenschaft und Industrie (Mahendra und Udayashankar, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2020).
- Industrielle Abfallverarbeitung: Oxalsäurelösung wird beim Auslaugen und Verarbeiten von Industrieabfällen verwendet, um wertvolle Materialien zurückzugewinnen. Sie wird beispielsweise bei der Herstellung von Borsäure aus Ulexitabfällen eingesetzt, was ihre Effizienz bei der Extraktion von Bor aus industriellen Nebenprodukten aufzeigt. Diese Anwendung ist wichtig für die Entwicklung nachhaltiger Methoden zum Abfallmanagement und zur Ressourcenrückgewinnung (Koçan und Bayça, Uluslararası Muhendislik Arastirma ve Gelistirme Dergisi, 2020).
- Korrosionsstudien und Oberflächenbehandlung: Oxalsäurelösung wird bei der Untersuchung des Korrosionsverhaltens und der Oberflächenbehandlung verschiedener Metalle eingesetzt. Sie wird bei der Anodisierung von Aluminiumlegierungen verwendet, um deren Korrosionsbeständigkeit und Oberflächeneigenschaften zu verbessern. Neuere Forschungsarbeiten befassen sich mit der Bildung von Anodisierungsfilmen auf Aluminiumlegierungen in Oxalsäurelösung und liefern Erkenntnisse zur Verbesserung der Haltbarkeit und Leistung von Metalloberflächen (Pham et al., Materials Chemistry and Physics, 2024).
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| concentration 0.05 M | concentration 0.005 M | concentration - | concentration - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form solid | form crystals |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| pH 1 (20 °C in H2O) | pH 1.5 (20 °C in H2O) | pH 1 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH - |
| density 1.02 g/cm3 at 20 °C | density 1.002 g/cm3 at 20 °C | density 1.9 g/cm3 at 20 °C | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxalsäurelösung
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c