Fortfahren mit
75688
Oxalsäure
anhydrous grade, ≥99.0% (RT), crystals, puriss. p.a.
Synonym(e):
Ethanedioic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,20
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 94,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO2CCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.03
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-634-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
385686
Assay:
≥99.0% (RT)
Form:
crystals
€ 46,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Oxalsäure, puriss. p.a., anhydrous, ≥99.0% (RT)
Quality Segment
vapor density
4.4 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
grade
anhydrous, puriss. p.a.
assay
≥99.0% (RT)
form
crystals
impurities
≤0.001% total nitrogen (N), ≤1% water
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
mp
189.5 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤350 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤35 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SRC(6714)
General description
Oxalsäure ist eine Dicarboxylsäure, die mit wässrigen Eisen(II)-salzlösungen reagiert und Eisen(III)-oxalat bildet.
Application
Oxalsäure kann bei der Herstellung der folgenden Stoffe verwendet werden:
  • Ammoniumoxalat
  • Calciumoxalat
  • Chlordioxid (ClO2)
  • Kaliumhydrogenoxalat
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
241172194131658537
grade
anhydrous, puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
purified grade
assay
≥99.0% (RT)
assay
≥99%
assay
98%
assay
99.999% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
vapor density
4.4 (vs air)
vapor density
4.4 (vs air)
vapor density
4.4 (vs air)
vapor density
4.4 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxalsäure
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 555-555 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 164-164 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 66-66 (1994)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
75688-250G04061832909523
75688-50G04061832909547
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf