Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
Concentration:
0.005 M
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Oxalsäurelösung, for 1000 ml, c(C2H2O4) = 0.005 mol/l (0.01 N) Titrisol®
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.005 M
technique(s)
titration: suitable
pH
1.5 (20 °C in H2O)
density
1.002 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
- Simultaneous spectrophotometric flow injection determination of phosphate and silicate: In dieser Studie wird eine Methode beschrieben, bei der Oxalsäurelösung in einem Durchflussinjektionsanalysesystem zur gleichzeitigen Bestimmung von Phosphat und Silikat verwendet wird, was einen erheblichen Fortschritt bei Anwendungen aus der analytischen Chemie für die Umweltüberwachung darstellt (Kozak J et al., 2015).
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxalsäurelösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c