Fortfahren mit
1.09956
Natronlauge
c(NaOH) = 1 mol/l (1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonym(e):
Natriumhydroxid -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.00
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352305
MDL number:
Concentration:
1 M
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Natronlauge, for 1000 ml, c(NaOH) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
Quality Level
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
solubility
water: soluble at 20 °C
density
1.030 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Adsorptionsstudien: Natriumhydroxidlösung wird zur Behandlung von Polymeradsorbenzien verwendet, um deren Adsorptionseigenschaften zu verbessern. In einer aktuellen Studie wird der Effekt der Behandlung eines PVC/Aliquat-336-Polymeradsorbens mit Natriumhydroxid auf die Chrom(VI)-Adsorption untersucht. Die Behandlung verbesserte die Adsorptionskapazität des Polymers und machte es effektiver bei der Entfernung von Schwermetallen aus wässrigen Lösungen (Ouazine et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2022).
  • Synthese von Natriumethoxid: Natriumhydroxidlösung wird bei der Synthese von Natriumethoxid verwendet, einem wichtigen Reagenz in der organischen Synthese. Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass Natriumethoxid bei Raumtemperatur effizient mit Natriumhydroxid und Ethanol-90 synthetisiert werden kann. Diese Methode stellt einen unkomplizierten und kostengünstigen Ansatz zur Herstellung dieses wichtigen chemischen Zwischenprodukts dar (Randriana et al., World Journal of Applied Chemistry, 2021).
  • Korrosionshemmung: Natriumhydroxidlösung wird in Untersuchungen zur Korrosionshemmung verwendet. Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass ein wässriger Extrakt aus Blättern der Pflanze Thespesia populnea die Korrosion von Aluminiumstahl in Natriumhydroxidlösung wirksam hemmen kann. In der Studie wurden Techniken aus der Elektrochemie verwendet, um die Bildung eines Schutzfilms auf der Stahloberfläche nachzuweisen, wobei das Potenzial natürlicher Inhibitoren in industriellen Anwendungen hervorgehoben wird (Brindha und Venkatraman, Research Journal of Chemistry and Environment, 2023).
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.099591.099571.09958
concentration
1 M
concentration
0.1 M
concentration
0.5 M
concentration
0.25 M
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
14 (20 °C in H2O)
pH
13.8 (20 °C in H2O)
pH
14 (20 °C in H2O)
pH
14 (20 °C in H2O)
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natronlauge
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Discover more sustainable Titrisol® concentrates available in small HDPE bottles that are easy to use and designed to reduce lab waste.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109956005004065270003959
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    0 answers