Fortfahren mit
1.09959
Natronlauge
c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonym(e):
Natriumhydroxid -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.00
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352305
MDL number:
Concentration:
0.1 M
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Natronlauge, for 1000 ml, c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
Quality Level
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
13.8 (20 °C in H2O)
solubility
water: soluble
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Effective Management of Acute Oral Chemical Burns After NaOH Ingestion: A Case Report.: Dieser Fallbericht beschreibt die medizinische Behandlung akuter Verbrennungen im Mundraum, die durch Verschlucken von Natriumhydroxidlösung verursacht wurden, und bietet wichtige Einblicke in Notfallmaßnahmen und Behandlungsprotokolle in der Toxikologie und Notfallmedizin (Li LB et al., 2024).
  • Mechanical Framework for Geopolymer Gels Construction: An Optimized LSTM Technique to Predict Compressive Strength of Fly Ash-Based Geopolymer Gels Concrete.: In dieser Studie wird Natriumhydroxidlösung zur Optimierung von Geopolymergelen auf Flugaschebasis verwendet. Dabei kommen fortschrittliche Techniken des maschinellen Lernens zum Einsatz, um Materialeigenschaften vorab einzuschätzen, was in der Bau- und Werkstofftechnik von Bedeutung ist (Shi X et al., 2024).
  • Boosting-based ensemble machine learning models for predicting unconfined compressive strength of geopolymer stabilized clayey soil.: In der Forschungsarbeit wird die Anwendung von Natriumhydroxidlösung in Bodenstabilisierungsprozessen behandelt. Der Schwerpunkt liegt auf der Verwendung von Ensemble-Maschinenlernmodellen zur Vorhersage der Festigkeit von geopolymerstabilisierten Böden, wodurch ein Beitrag zur Weiterentwicklung in der Geotechnologie geleitet wird (Abdullah GMS et al., 2024).
  • Production of chitosan from shrimp shell using ultrasound followed by subcritical water hydrolysis.: Dieser Artikel befasst sich mit der Verwendung von Natriumhydroxidlösung im Extraktions- und Reinigungsprozess von Chitosan aus Garnelenschalen und hebt ihre Bedeutung bei der Biopolymerproduktion und ihre potenziellen Anwendungen in der Lebensmitteltechnologie und Materialwissenschaft hervor (Matouri M et al., 2024).
  • A mesoionic carbene stabilized nickel(II) hydroxide complex: a facile precursor for C-H activation chemistry.: Die Studie untersucht die Synthese eines Nickel(II)-hydroxid-Komplexes unter Verwendung von Natriumhydroxidlösung und beschreibt einen neuen Weg zur C-H-Aktivierung in der chemischen Synthese, der für die Entwicklung katalytischer Prozesse und die Arzneimittelherstellung von entscheidender Bedeutung ist (Pavun A et al., 2024).
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.099571.099581.09961
concentration
0.1 M
concentration
0.5 M
concentration
0.25 M
concentration
0.01 M
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
13.8 (20 °C in H2O)
pH
14 (20 °C in H2O)
pH
14 (20 °C in H2O)
pH
13 (20 °C in H2O)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natronlauge
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Discover more sustainable Titrisol® concentrates available in small HDPE bottles that are easy to use and designed to reduce lab waste.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109959005004065270003966
109959000104022536120218
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf