Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 amp | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 34,70 |
Über diesen Artikel
Produktname
Natronlauge, for 1000 ml, c(NaOH) = 0.5 mol/l (0.5 N) Titrisol®
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.5 M
technique(s)
titration: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
density
1.185 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Application
- Recovery of Ce and La from phosphogypsum leachate by adsorption using grape wastes.: Diese Studie untersucht die Verwendung von Natriumhydroxidlösung zur Verbesserung der Adsorptionseigenschaften von Traubenabfällen zur Rückgewinnung von Cer und Lanthan aus industriellen Abfallströmen. Die Forschung unterstreicht das Potenzial der Verwendung landwirtschaftlicher Nebenprodukte in Umweltsanierungstechniken (da Silva RNF et al., 2023).
- Metal encapsulation of waste foundry sand stabilized with alkali-activated binder: Batch and column leaching tests.: Die Verwendung von Natriumhydroxidlösung bei der Stabilisierung von Gießereiabfallsand mit einem alkalisch aktivierten Bindemittel zeigt ihre Wirksamkeit bei der Immobilisierung gefährlicher Metalle und ermöglicht Einblicke in nachhaltige Abfallwirtschaftspraktiken (Ferrazzo ST et al., 2023).
- Lanthanum and magnesium activated palygorskite for adsorption of phosphate in piggery wastewater.: Diese Studie hebt die Rolle von Natriumhydroxidlösung bei der Aktivierung von Palygorskit zur verbesserten Phosphatadsorption hervor und bietet eine Lösung für das Management von Nährstoffen in Abwasser, die zu effektiveren Abwasserbehandlungstechnologien beiträgt (Zhang X et al., 2023).
- The Influence of Beverages on Resin Composites: An In Vitro Study.: Diese Studie untersucht die Auswirkungen verschiedener Getränke auf Harzkomposite für die Zahnmedizin und beinhaltet die Verwendung von Natriumhydroxidlösung, um ein klinisches Setting zu simulieren und die Haltbarkeit von Dentalmaterialien zu bewerten, wodurch sie wichtige Erkenntnisse für die zahnärztliche Forschung und Praxis liefert (Gradinaru I et al., 2023).
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| concentration 0.5 M | concentration 0.25 M | concentration 0.1 M | concentration 0.01 M |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| pH 14 (20 °C in H2O) | pH 14 (20 °C in H2O) | pH 13.8 (20 °C in H2O) | pH 13 (20 °C in H2O) |
| vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) | vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) | vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) | vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natronlauge
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c