Fortfahren mit
1.09914
Iodid-Iodat-Standardlösung
c(I₂) = 1/128 mol/l (1/64 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 amp
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,70
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352402
NACRES:
NA.21
€ 44,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Iodid-Iodat-Standardlösung, for 1000 ml, c(I2) = 1/128 mol/l (1/64 N) Titrisol®
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
1/128 M
technique(s)
titration: suitable
pH
13 (20 °C in H2O)
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.099171.090981.09099
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
product line
Titrisol®
product line
Titrisol®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109914000104022536119663