Fortfahren mit
1.09917
Kaliumiodat-Lösung
c(KIO₃) = 1/₆₀ mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 amp
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 49,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
Grade:
reagent grade
Form:
liquid
€ 49,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kaliumiodat-Lösung, for 1000 ml, c(KIO3) = 1/60 mol/l (0.1 N) Titrisol®
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
1/60 M
technique(s)
titration: suitable
pH
5.4 (20 °C in H2O)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.09914
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
reagent grade
grade
-
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
pH
5.4 (20 °C in H2O)
pH
13 (20 °C in H2O)
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c