Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 149,00 |
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 157,00 € 117,75 |
Über diesen Artikel
Produktname
Iodlösung, c(I2) = 0.5 mol/l (1 N), Titripur®
Quality Segment
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.5 M
technique(s)
titration: suitable
pH
6.8 (20 °C in H2O)
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
General description
Features and Benefits
ChemiSphere™ App for Digital Data Transfer to OMNIS Titration Instruments from Metrohm
Discover the ChemiSphere™ App for secure, rapid data transfer to OMNIS titrators, enhancing efficiency in the titration workflow with Titripur® and Aquastar® reagents. ChemiSphere App for Digital Reagent Data Transfer
SmartChemicals for Digital Data Transfer to Mettler Toledo Titration Instruments
Explore digital data transfer with our SmartChemicals for Mettler Toledo titrators—fast, easy, and safe, accelerating the titration process with Titripur®, Aquastar® reagents, and Certipur® and Aquastar® standards. Supelco® SmartChemicals for Titration
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Analysis Note
Stoffmengenkonzentration 0,4975–0,5025 mol/l
Messunsicherheit ± 0,0015 mol/l
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird mittels volumetrischer Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung wird mit standardisierter Natriumthiosulfatlösung (Artikelnummer 1.09147) bestimmt. Die Natriumthiosulfatlösung ist standardisiert und rückführbar auf ein Primärstandardreferenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 136 Kaliumdichromat) anhand des volumetrischen Standards Kaliumiodat (Artikelnummer 1.02404). Es handelt sich um gemäß ISO 17034 zertifiziertes Referenzmaterial, das vom akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 analysiert wird. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description c(I2) = 0.5 mol/l (1 N), Titripur® | description c(I2) = 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur. | description - |
| reaction suitability reaction type: Redox Reactions | reaction suitability reaction type: Redox Reactions | reaction suitability - |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) - |
| product line Titripur® | product line Titripur® | product line - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 20-25°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| pH 6.8 (20 °C in H2O) | pH 3.5 (20 °C in H2O) | pH 6.7 (20 °C in H2O) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iodlösung
signalword
Danger
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Thyroid,Liver
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?