Fortfahren mit
1.09531
pH-Indikatorstäbchen pH 0 –6,0
non-bleeding, colorimetric, pH range 0-6.0, graduations and accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
Synonym(e):
pH-Teststreifen, pH-Wert 0–6,0
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41113034
NACRES:
NB.35
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
pH-Indikatorstäbchen pH 0 –6,0, non-bleeding, colorimetric, pH range 0-6.0, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
product line
MQuant®
Quality Level
feature
non-bleeding
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
pH range
0-6.0
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
detection method
colorimetric
storage temp.
2-30°C
General description
Die MQuant-pH-Tests eignen sich für alle Medien in der Umweltanalytik und der industriellen Inprozesskontrolle. Unser spezielles Herstellungsverfahren verleiht den pH-Indikatorstäbchen entscheidende Vorteile gegenüber dem Indikatorpapier: Da der Indikator nicht ausblutet, kann das Stäbchen im Messmedium belassen werden, ohne dieses zu kontaminieren. Die Anwendung dieser Teststäbchen ist relativ einfach. Der pH-Wert wird durch Sichtvergleich der drei Reaktionszonen auf dem Teststäbchen mit der Farbskala, die genau den Reaktionsfarben entspricht, semiquantitativ bestimmt. Die intelligenten „Safetyedge“-Packungen ermöglichen eine sichere Aufbewahrung und bequeme Entnahme der Teststäbchen. Für Tests auf andere Parameter, die einen spezifischen pH-Bereich der Probe erfordern (z. B. Spectroquant, siehe Gebrauchsanweisung), empfehlen wir die Verwendung von MQuant pH-Teststäbchen als Vortest.
nicht blutend pH 0 - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 MQuant®
Other Notes
Ersetzt: 9586-1; 9586-3; 9586
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.095021.095331.09542
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
feature
non-bleeding
feature
non-bleeding
feature
non-bleeding
feature
non-bleeding
pH range
0-6.0
pH range
2.0-9.0
pH range
5.0-10.0
pH range
4.0-7.0
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
MQuant®
product line
MQuant®
product line
MQuant®
product line
MQuant®
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Spektrophotometrische Bestimmung von Brom mit Dipropyl-p-phenylendiamin (DPD) in Trinkwasser, Schwimmbadwasser, Abwasser und Desinfektionslösungen in einem Bereich von 0,020 - 10,00 mg/l.
Photometrische Bestimmung mit Pyridylazo-resorcin (PAR) nach einer Säureextraktion
Spectrophotometric determination of bromine with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) in drinking water, swimming-pool water, wastewater, and disinfection solutions in a range of 0.020 – 10.00 mg/L.
Alle Protokolle anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109531000104022536114958
109531000704027269166823
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. This Application note indicate this product is meant for testing meat nitrites. I’m not sure if these strips could be testing on human gastric contents. Can you confirm?
    1 answer
    1. The pH test strips are designed for testing and verifying the pH of pretreated samples. These strips are not specifically intended for determining nitrites in dried meat. To use the pH test strips for testing human gastric contents, ensure that the sample matrix is clear or free of turbid solids.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf