Direkt zum Inhalt
1.09533
pH-Indikatorstäbchen pH 5,0 – 10,0
non-bleeding, colorimetric, pH range 5.0-10.0, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
Synonym(e):
pH-Teststreifen, pH-Wert 5,0–10,0, pH-Teststäbchen, pH-Wert 5,0–10,0
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41113034
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
suitable for SM 5210
Quality Segment
product line
MQuant®
feature
non-bleeding
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
pH range
5.0-10.0
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
detection method
colorimetric
storage temp.
2-30°C
General description
Die MQuant-pH-Tests sind für alle Medien in der Umweltanalyse und in industriellen In-Prozess-Kontrollen geeignet. Unser spezielles Herstellungsverfahren verleiht den pH-Indikatorstäbchen entscheidende Vorteile gegenüber Indikatorpapier: Da der Indikator nicht ausblutet, kann das Stäbchen im Messmedium verbleiben, ohne es zu kontaminieren. Die Verwendung des Teststäbchens ist relativ einfach: Der pH-Wert wird semiquantitativ gemessen, durch Sichtvergleich der drei Reaktionszonen des Teststäbchens mit den Feldern der Farbskala, die genau der Reaktionsfarbe entsprechen. Die praktischen Safetyedge-Behälter ermöglichen die sichere Aufbewahrung und das bequeme Herausnehmen der Teststäbchen. Bei Prüfungen anderer Parameter, für die ein bestimmter pH-Bereich der Probe erforderlich ist (z. B. Spectroquant, siehe Gebrauchsanleitung), empfehlen wir die Verwendung der MQuant-pH-Teststäbchen als Vortest.
nicht blutend pH 5,0 – 5,5 – 6,0 – 6,5 – 7,0 – 7,5 – 8,0 – 8,5 – 9,0 – 9,5 – 10 0 MQuant®
Analysis Note
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Other Notes
Ersetzt: 9588-1; 9588-3; 9588
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)