Fortfahren mit
1.09542
pH-Indikatorstäbchen pH 4,0 - 7,0
non-bleeding, colorimetric, pH range 4.0-7.0, MQuant®
Synonym(e):
pH-Teststreifen, pH-Wert 4,0–7,0
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41113034
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
MQuant®
Quality Segment
feature
non-bleeding
pH range
4.0-7.0
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
detection method
colorimetric
storage temp.
2-30°C
General description
Die MQuant-pH-Tests eignen sich für alle Medien in der Umweltanalytik und industriellen Inprozesskontrollen. Unser spezielles Herstellungsverfahren verleiht den pH-Indikatorstäbchen entscheidende Vorteile gegenüber dem Indikatorpapier: Da der Indikator nicht ausblutet, kann das Stäbchen im Messmedium belassen werden, ohne dieses zu kontaminieren. Die Verwendung dieser Teststäbchen ist recht einfach. Der pH-Wert wird semiquantitativ gemessen, indem visuell die Reaktionszone auf dem Teststäbchen mit den Feldern der Farbskala verglichen wird, die perfekt mit der Reaktionsfarbe übereinstimmen. Die intelligente SafetyEdge-Verpackung ermöglicht eine sichere Lagerung und bequeme Entnahme der Teststäbchen. Für das Testen anderer Parameter, die einen speziellen pH-Wertbereich der Probe erfordern (z.B. Spectroquant, siehe Gebrauchsanweisung) empfehlen wir die Verwendung von MQuant-ph-Teststäbchen als Vortest.
Nicht blutend pH 4,0 - 4,4 - 4,7 - 5,0 - 5,3 - 5,5 - 5,8 - 6,1 - 6,5 - 7,0 MQuant®
Application
pH-indicator strips pH 4.0 - 7.0 can be used:
  • To monitor the pH levels of various food and beverage products. Maintaining the correct pH is crucial for product quality, safety, and shelf life.
  • To assess the pH of natural water bodies.
Other Notes
Ersetzt: 9582-1; 9582-3; 9582
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.095411.095431.09533
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
feature
non-bleeding
feature
non-bleeding
feature
non-bleeding
feature
non-bleeding
product line
MQuant®
product line
MQuant®
product line
MQuant®
product line
MQuant®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pH range
4.0-7.0
pH range
2.5-4.5
pH range
6.5-10.0
pH range
5.0-10.0
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109542000104022536115146
109542000704027269166854
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the minimum volume that can be tested?
    1 answer
    1. There is no strict minimum volume that is required to use the strips. The main consideration is that the entire reaction zone needs to be saturated by the solution. If this can be done, the strips should provide high quality data.
      Helpful?
  4. Can pH paper strips (1095420001) from lot number HCO39854, which are yellow instead of green, still be used?
    1 answer
    1. The color of the paper may vary due to the production process. This does not affect the results.