Fortfahren mit
1.09514
pH-indicator paper Congo red paper
roll L 4.8 m , with color scale, reag. Ph. Eur., MQuant®
Synonym(e):
pH chemical test paper paper Congo red paper, pH test paper paper Congo red paper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
3 rolls
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,40
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41113034
€ 55,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
product line
MQuant®
feature
non-bleeding: no
roll L
4.8 m , with color scale
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
MQuant® Congo red paper is suitable to monitor a qualitative pH change in the acidic range. The paper changes its color from blue-violet (pH < 2) to red-orange (pH > 5). pH indicator papers supplied in rolls are better suited for longterm storage, since they are protected against external influences. pH indicator papers are manufactured by impregnating high-quality filter paper with indicator or mixed-indicator solutions. Therefore, the paper is dryed, cut and packed into the corresponding sizes. For a semi-quantitative monitoring of the pH value, please refer to our MQuant® pH-indicator papers or strips and for a quantitative measurement to our Reflectoquant® test strips.
Analysis Note
Application test: conforms
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.095211.095551.10962
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
feature
non-bleeding: no
feature
non-bleeding: no
feature
non-bleeding: no
feature
non-bleeding: no
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
roll L
4.8 m , with color scale
roll L
4.8 m , with color scale
roll L
4.8 m , with color scale
roll L
4.8 m , with color scale
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
573-58-0
CAS No.
573-58-0
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109514000304022536953557